Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 450 mätare för upplöst syre
Produktkod. 15377063
Change view
Typ:
DO-mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15377063 DO-mätare Varje
1 options
Produktkod. 15377063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6740.00 SEK
    6536.76 SEK / Paket med 1
    Save 203.24 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av mätare och sonder för löst syre (DO) för användning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Eutech™ DO 450 Dissolved Oxygen Meter är en handhållen vattentät upplöst syre/temperaturmätare. DO 450 meter ger en prisvärd optik RDO teknik som minskar underhållstid och kostnader.
Funktioner
  • Parameter: Upplöst syre/temperatur
  • Underhållsfri optisk sond utan elektrolyt eliminerar besväret med att ersätta ömtåliga membran och saltuppbyggnad från påfyllningslösningar
  • Hållbar vattentät och dammtät design med IP67-klassificering
  • Stor, bakgrundsbelyst anpassad display ger mätning med temperatur
  • Växla mellan % mättnad och mg/L (ppm) löst syre med en knapptryckning
  • Kalibrering på grund av larm– Ställ in en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Manuell korrigering av barometertryck och salthalt
  • Valbaraº C ellerº F– Välj den enhet som bäst passar din applikation
  • Klar-indikator, manuell eller automatisk mätfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Lagra upp till 500 datamängder– Lätt USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
  • Inbyggd realtidsklocka stämplar lagrad data och kalibreringsdata med tid och datum– Uppfyller standarder för GLP (God laboratoriepraxis)
  • 500 timmars batteritid eller använd valfri universalströmadapter
  • Inbyggt stativ med väggfäste– Möjliggör enkel mätning och förvaring av bänkskivor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Endast DO 450 Meter: Mätare, två AA-batterier
Inkluderar Tryck& Salthaltskompensation= Manuell
Tid- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data
Räckvidd (polarografisk DO) 0 mg/L till 20 mg/L
Kalibreringslägen GÖR: Noll och mättnad
Temperaturområde (metriskt). 0,0 °C till 50,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,5º C; ±0,9º F
Kalibrering av temperatursond Offset i steg om 0,1,± 10º C eller± 18º F
Visningstyp Anpassad LCD med bakgrundsbelysning
Minne Lagrar upp till 500 datamängder
IP-betyg IP-67
AC-adapter Tillval
Mått (L x B x H) Mätare: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm), förpackning: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tum (23 x 23 x 7 cm)
Vikt (metrisk) Mätare: 0,5 kg, förpackad: 0,7 kg
Vikt (engelska) Mätare: 1 lb., förpackad: 1,4 lb.
Noggrannhet (RDO) ±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L upp till 8; ±0,2 ppm eller mg/L över 8
Räckvidd (RDO) O till 200 %; 0 till 20 ppm/mg/L
Räckvidd (DO) O till 200 %; 0 till 20 ppm/mg/L
Upplösning (DO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Upplösning (RDO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Temperaturkompensation Ja
Temperaturområde (engelska). 0,0 °F till 122,0 °F
Batteritid >100 timmar (utan bakgrundsbelysning)
Batterityp Två AA-batterier (ingår)
Typ DO-mätare
Noggrannhet (DO) ±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L upp till 8; ±0,2 ppm eller mg/L över 8
Utgångar USB eller RS232