Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 450 mätarsats för upplöst syre
Produktkod. 15397063
Change view
Räckvidd (RDO):
O till 200 %; 0 till 20 ppm/mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd (RDO) Förpackningsstorlek
15397063 O till 200 %; 0 till 20 ppm/mg/L Varje
1 options
Produktkod. 15397063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18235.00 SEK
    17703.73 SEK / Paket med 1
    Save 531.27 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av mätare och prober för löst syre (DO) som mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ DO 450 Dissolved Oxygen Meter är en handhållen vattentät upplöst syre/temperaturmätare. DO 450 meter ger en prisvärd optik RDO teknik som minskar underhållstid och kostnader.
Funktioner
  • Parameter: Löst syre/Temperatur
  • Underhållsfri optisk sond utan elektrolyt eliminerar besväret med att byta ut känsliga membran och saltansamling från påfyllningslösningar
  • Hållbar, vattentät och dammtät design med IP67-klassning
  • Stor, bakbelyst specialanpassad display ger mätning med temperatur
  • Växla mellan % mättnad och mg/L (ppm) löst syre med ett knapptryck
  • Kalibreringsalarm – Sätt en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Manuell korrigering av barometertryck och salthalt
  • Valbar ºC eller ºF Välj – den enhet som bäst passar din applikation
  • Klarteckenindikator, manuell eller automatisk mäthållfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Spara upp till 500 dataset – Easy USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
  • Inbyggda realtidsklockstämplar lagrade data och kalibreringsdata med tid och datum – uppfyller standarder för GLP (Good Laboratory Practices)
  • 500 timmars batteritid eller använd en valfri universell strömadapter
  • Inbyggt ställ med väggmontering – Möjliggör enkel mätning och förvaring av bänkskivor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DO 450 meter kit: Mätare för upplöst syre, RDO elektrod med sensorlock, två AA-batterier, hård bärväska, USB kabel, RDO vikt/skydd i rostfritt stål, RDO kalibreringskammare
Inkluderar Temperaturkompensation, tryck& Salthaltskompensation= Manuell
Tid- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data
Utgångar USB eller RS232
Kalibreringslägen GÖR: Noll och mättnad
Temperaturområde (metriskt). 0,0 °C till 50,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,5º C; ±0,9º F
Kalibrering av temperatursond Offset i steg om 0,1,± 10º C eller± 18º F
Visningstyp Anpassad LCD med bakgrundsbelysning
Minne Lagrar upp till 500 datamängder
IP-betyg IP-67
AC-adapter Tillval
Mått (L x B x H) Mätare: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm), förpackning: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tum (23 x 23 x 7 cm)
Vikt (metrisk) Mätare: 0,5 kg, förpackad: 0,7 kg
Vikt (engelska) Mätare: 1 lb., förpackad: 1,4 lb.
Noggrannhet (RDO) ±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L upp till 8; ±0,2 ppm eller mg/L över 8
Räckvidd (RDO) O till 200 %; 0 till 20 ppm/mg/L
Räckvidd (DO) O till 200 %; 0 till 20 ppm/mg/L
Upplösning (DO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Upplösning (RDO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Temperatur (engelska) Drift 0,0 °F till 122,0 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0,0 °C till 50,0 °C
Batteritid >100 timmar (utan bakgrundsbelysning)
Batterityp Två AA-batterier (ingår)
Noggrannhet (DO) ±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L upp till 8; ±0,2 ppm eller mg/L över 8