Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 6+ Upplöst syremätare ECDO601PLUSK
Produktkod. 11519224
Change view
Räckvidd (RDO):
0 till 20,00 mg/l eller ppm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd (RDO) Förpackningsstorlek
11519224 0 till 20,00 mg/l eller ppm Varje
1 options
Produktkod. 11519224 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X370114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9920.00 SEK
    9623.57 SEK / Paket med 1
    Save 296.43 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av mätare och prober för löst syre (DO) som mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Dissolved Oxygen (DO) mätare och sonder mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning. I teorin är mängden DO i en lösning beroende av 3 faktorer, nämligen temperatur, salthalt och atmosfärstryck. Mätningen av DO kräver en speciell DO-elektrod som består av en anod, en katod, en elektrolytlösning och ett gasgenomsläppligt membran.
De Eutech™ DO 6+ upplöst syremätare ECDO601PLUSK levereras med 1 m kabelelektrod ECDO6HANDY3M, 2 monterade membranlockshus, 1 påfyllningselektrolyt (10 ml)& Bärsatsset.
Funktioner
  • Användaranpassning för användarens flexibilitet, som att växla mellan olika lägen från ppm, mg/l till % mättnad, visning av elektroddiagnos, etc.
  • Kalibrering kan utföras vid 100 % och/eller 0 % och mg/l eller ppm mot en känd lösning
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) garanterar högsta noggrannhet under varierande temperaturförhållanden
  • Galvanisk cell möjliggör omedelbara mätningar, ger snabba reaktioner och eliminerar polarisation; kräver minimal underhåll
  • Kompenserar automatiskt salthalt och barometertryck efter manuell inmatning för ökad noggrannhet
  • Håll in funktionen fryser tillfälligt läsningen för enkel visning
  • Auto-Power Off sparar batteri efter att den inte använts
  • Självdiagnostisk med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Large Custom LCD ger optimal vy även på avstånd
  • Skyddande gummistövelskydd mäter mot oavsiktliga slag och har ett stadigt inbyggt ställ för enkel bänkhantering
  • Robust bärväska (tillval) ger praktisk kalibrering och mätning av mätaren på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Eutech GÖR 6+ Mätare för upplöst syre med 1 m kabelelektrod ECDO6HANDY3M, 2 monterade membranlockshus, 1 påfyllningselektrolyt (10 ml) & bärsatsset
Inkluderar Självdiagnostik; Elektrodegenskaper; Håll ned och stäng av automatiskt efter 20 minuter
Barometrisk tryckkorrigering 500 till 1499 mmHg eller 66,6 till 199,9 kPA
Kalibreringslägen Upp till 2 kalibreringspunkter; 100 % i luft och/eller 0 % i känd lösning
Temperaturområde (metriskt). 0,0 °C till 50,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,3° C (0,5° F)
Visningstyp LCD
Räckvidd (RDO) 0 till 20,00 mg/l eller ppm
Metoder Automatisk korrigering efter manuell inmatning
Upplösning (DO) 0.1%
Salinitetsfaktor 0,0 till 50,0 ppt
Mättnadsområde 0,0 till 200/0 %
Mättnadsupplösning 0.1%
Temperaturområde (engelska). 32 °F till 122 °F
Batteritid > 700 hrs
Batterityp 4 x 1,4V batterier
Noggrannhet (DO) ±1,5 % full skala