Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 6+ mätare för upplöst syre
Produktkod. 11509224
Change view
Typ:
Mätare för löst syre
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11509224 Mätare för löst syre Varje
1 options
Produktkod. 11509224 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X370113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10485.00 SEK
    10179.65 SEK / Paket med 1
    Save 305.35 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av mätare och prober för löst syre (DO) som mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Dissolved Oxygen (DO) mätare och sonder mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning. I teorin är mängden DO i en lösning beroende av 3 faktorer, nämligen temperatur, salthalt och atmosfärstryck. Mätningen av DO kräver en speciell DO-elektrod som består av en anod, en katod, en elektrolytlösning och ett gaspermeabelt membran. Eutech™ DO 6+ upplöst syremätare levereras med 3 m kabelelektrod ECDO6HANDY3M, 2 monterade membranlockshus, 1 påfyllningselektrolyt (10 ml)& Bärsatsset.
Funktioner
  • Användaranpassning för användarens flexibilitet, som att växla mellan olika lägen från ppm, mg/l till % mättnad, visning av elektroddiagnostik, etc.
  • Kalibrering kan utföras vid 100 % och/eller 0 % ochmg/l eller ppm mot en känd lösning
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) garanterar högsta noggrannhet under varierande temperaturförhållanden
  • Galvanisk cell möjliggör omedelbara mätningar, ger snabba reaktioner och eliminerar polarisation; kräver minimalt underhåll
  • Kompenserar automatiskt salthalt och barometertryck efter manuell inmatning för ökad noggrannhet
  • Håll in funktionen fryser tillfälligt läsningen för enkel visning
  • Auto-Power Off sparar batteri efter att den inte använts
  • Självdiagnostisk med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Large Custom LCD ger optimal vy även på avstånd
  • Skyddande gummistövel-sköldmätare mot oavsiktliga slag och har ett stadigt inbyggt ställ för enkel bänkhantering
  • Robust bärväska (tillval) ger praktisk kalibrering och mätning av en lokal mätning av en målmätare på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 3 m kabelelektrod, 2 monterade membranlockshölsar, 1 påfyllningselektrolyt (10 ml), bärkitset
Typ Mätare för löst syre