Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620130 pH-elektrod
Produktkod. 12334963
Change view
Kontakttyper:
BNC och Pin
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
12334963 BNC och Pin Varje
1 options
Produktkod. 12334963 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X218972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4135.00 SEK
    3937.95 SEK / Paket med 1
    Save 197.05 SEK
    4% Av
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Måttet på en flytande surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar. Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Denna pH-kombinationselektrod av glaskropp med öppna porer används för allmänna pH-mätningar. Levereras med 10 ml påfyllningselektrolyt.
Funktioner
  • Parameter: pH
  • Område: 0 till 14 pH
  • Temperaturområde: 0 till 80° C
  • Liquid Junction Typ: Öppna porer
  • Intern referenstyp: Ag/AgCl
  • Förseglad/påfyllningsbar: Återfyllbar
  • Referenskorsning: Dubbel
  • Refilling Reference Electrolyte: EC636430
  • Mått (skaft): 140 x 12 mm
  • Kabellängd: 1m
  • Kontakt: BNC
  • Används med: Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC och Pin
Korsning Dubbel
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH-elektrod