Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620131 pH-elektrod
Produktkod. 12624830
Change view
Kontakttyper:
BNC och Pin
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
12624830 BNC och Pin Varje
1 options
Produktkod. 12624830 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X218973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2425.55 SEK
    2190.27 SEK / Paket med 1
    Save 235.28 SEK
    9% Av
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Funktioner
  • Buffertar och standardlösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor– ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod av glaskropp med öppen por för allmän testning och högviskositetslösningar där frekvent rengöring av referensen krävs
Kontakttyper BNC och Pin
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH-elektrod
För användning med (applikation) pH-mätning
För användning med (utrustning) Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C