Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620132 pH-elektrod
Produktkod. 11569074
Change view
Kontakttyper:
BNC/RCA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11569074 BNC/RCA Varje
1 options
Produktkod. 11569074 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X218974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 SEK
    1634.19 SEK / Paket med 1
    Save 85.81 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Funktioner
  • Område: 0 till 14 pH
  • Temperaturområde: 0 till 60° C
  • Liquid Junction Typ: Öppna porer
  • Intern referenstyp: Polymer-gel
  • Förseglad/påfyllningsbar: Förseglad
  • Referenskorsning: Dubbel
  • Mått (Skaft): 105 x 12 mm
  • Kabellängd: 1 m
  • Kontakt: BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod i glaskropp med öppen por för allmänna pH-mätningar
Kontakttyper BNC/RCA
Korsning Dubbel
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 60 °C
Typ pH-elektrod
För användning med (applikation) pH-mätning
För användning med (utrustning) Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 60 °C