Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECDO6HANDY3M Probe för upplöst syre
Produktkod. 11593785
Change view
För användning med (utrustning):
DO-mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11593785 DO-mätare Varje
1 options
Produktkod. 11593785 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X233916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6442.70 SEK
    5765.06 SEK / Paket med 1
    Save 677.64 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av mätare och prober för löst syre (DO) som mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Dissolved Oxygen (DO) mätare och sonder mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning. I teorin är mängden DO i en lösning beroende av 3 faktorer, nämligen temperatur, salthalt och atmosfärstryck. Mätningen av DO kräver en speciell DO-elektrod som består av en anod, en katod, en elektrolytlösning och ett gasgenomsläppligt membran.
Eutech™ ECDO6HANDY3M Dissolved Oxygen Probe är en agalvanisk elektrod för upplöst syre, ATC. Levereras med 2 monterade membrankapsyler, 1 påfyllningselektrolyt& 1 skursvamp.
Funktioner
  • Parameter: % mättnad av syre, löst syre (DO)
  • Typ: Galvanisk
  • Område: 0 till 20 mg/L
  • Temperaturområde: 0 till 50° C
  • Svarstid: 1 min för att nå 95 % av slutavläsningen
  • minsta provflöde: 2 tum/sek
  • maximalt tryck: 7,5 bar
  • ATC: Ja
  • Mått (skaft): 78 x 16,5 mm
  • Kabellängd: 3m
  • Kontakt: BNC& phonoplugg
  • Används med: DO 6+ / DO 700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) DO-mätare
Typ Upplöst syreprob
Sondtyp DO