Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECDOHANDYNEW Upplöst syreprob
Produktkod. 11539054
Change view
För användning med (utrustning):
DO-mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11539054 DO-mätare Varje
1 options
Produktkod. 11539054 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X239601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10425.00 SEK
    9918.63 SEK / Paket med 1
    Save 506.37 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av mätare och prober för löst syre (DO) som mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Dissolved Oxygen (DO) mätare och sonder mäter mängden gasformigt syre löst i en lösning. I teorin är mängden DO i en lösning beroende av 3 faktorer, nämligen temperatur, salthalt och atmosfärstryck. Mätningen av DO kräver en speciell DO-elektrod som består av en anod, en katod, en elektrolytlösning och ett gasgenomsläppligt membran.
De Eutech™ ECDOHANDYNEW Dissolved Oxygen Probe är en galvanisk Dissolved Oxygen-elektrod, ATC. Levereras med 1 monterat membranlockhus, 1 påfyllningselektrolyt& 1 skursvamp.
Funktioner
  • Parameter: % syremättnad, löst syre (DO)
  • Typ: Galvanisk
  • Intervall: 0 till 20 mg/L
  • Temperaturområde: 0 till 50 °C
  • Svarstid: 40 sekunder för att nå 93 % av sluttexten
  • minsta provflöde: 2 tum/sek
  • maximalt tryck: 7,5 bar
  • ATC: Ja
  • Mått (skaft): 150 x 25 mm
  • Kabellängd: 3 m
  • Kontakt: 6-polig
  • Används med: DO 600 / DO 300 / DO 110 / PD 650 / PCD 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) DO-mätare
Typ Upplöst syreprob
Sondtyp DO