Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC72521R01B pH-elektrod
Produktkod. 12903477
Change view
Kontakttyper:
BNC/RCA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
12903477 BNC/RCA Varje
1 options
Produktkod. 12903477 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X099413
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Funktioner
  • Parameter: pH
  • Område: 0 till 13 pH
  • Temperaturområde: 0 till 80° C
  • Vätskekopplingstyp: Porös HDPE-stift
  • Intern referenstyp: Ag/AgCl
  • Förseglad/påfyllningsbar: Återfyllbar
  • Referenskorsning: Singel
  • Påfyllning av referenselektrolyt: ECRE001
  • Mått (Skaft): 90 x 12 mm
  • Kabellängd: 1 m
  • Kontakt: BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Allmänt ändamål Plastkropp Single Junction påfyllningsbar pH-kombinationselektrod, 12x90 mm, BNC-kontakt, 1 m kabel och 10 ml påfyllningselektrolyt
Kontakttyper BNC/RCA
Korsning Enkel
Material Plast
pH-intervall 0 till 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH-elektrod
För användning med (applikation) pH-mätning
För användning med (utrustning) Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C