Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252201B pH-/temperaturkombinationselektrod
Beskrivning
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer. Denna allmänna pH-kombinationselektrod med plastkropp och dubbel övergång med gelfylld pH används för allmänna mätningar. ECFC7252201B finns med 1 m kabel.
Funktioner
- Parameter: pH/temperatur
- Vätskeövergångstyp: Porös HDPE-pinne
- Förseglad
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-elektrod i plastkropp för allmänt bruk. Finns med 1 m kabel |
| Kontakttyper | BNC och Pin |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Plastkropp |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | pH-elektrod |
| För användning med (utrustning) | Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |
| Visa mer |