Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252203B pH-kombinationselektrod för allmänna ändamål
Produktkod. 10283663
Change view
Kontakttyper:
BNC/RCA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10283663 BNC/RCA Varje
1 options
Produktkod. 10283663 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X417010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 SEK
    1679.59 SEK / Paket med 1
    Save 85.41 SEK
    4% Av
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer. Denna allmänna pH-kombinationselektrod med plastkropp och dubbel övergång med gelfylld pH används för allmänna mätningar. ECFC7252203B finns med 3 m kabel.
Funktioner
  • Parameter: pH/temperatur
  • Fluid Junction Type Porous HDPE-pinne
  • Förseglad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod i plastkropp för allmänt bruk. Finns med 3 m kabel
Kontakttyper BNC/RCA
Korsning Dubbel
Material Plastkropp
pH-intervall 0 till 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH-elektrod
För användning med (utrustning) Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt
Intern referens Ag/AgCl
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) 90 mm
Längd (metrisk) kabel 3 m
Diameter (metrisk) 12 mm