Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC72522R01B pH-elektrod
Beskrivning
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Funktioner
- Parameter: pH
- Område: 0 till 13 pH
- Temperaturområde: 0 till 80° C
- Vätskekopplingstyp: Porös HDPE-stift
- Intern referenstyp: Ag/AgCl
- Förseglad/påfyllningsbar: Återfyllbar
- Referenskorsning: Dubbel
- Refilling Reference Electrolyte: ECRE002
- Mått (Skaft): 90 x 12 mm
- Kabellängd: 1 m
- Kontakt: BNC
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Generellt ändamål Plastkropp med dubbla kopplingar påfyllningsbar pH-kombinationselektrod, 12x90 mm, BNC-kontakt, 1 m kabel och 10 ml påfyllningselektrolyt |
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Plast |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | pH-elektrod |
| För användning med (applikation) | pH-mätning |
| För användning med (utrustning) | Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |