Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7352901J pH/Temp-kombinationselektrod
Produktkod. 11762897
Change view
Kontakttyper:
8-stift BNC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11762897 8-stift BNC Varje
1 options
Produktkod. 11762897 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X417003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 SEK
    1634.19 SEK / Paket med 1
    Save 85.81 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer. Eutech™ ECFC7352901J pH/Temp Combination Electrod är en allmän plastkroppsgelfylld 3-In-1 pH/Temperatur-kombinationselektrod.
Funktioner
  • Parameter: pH / Temperatur
  • Räckvidd; 1 till 13 pH
  • Temperaturintervall: 0 till 80 °C
  • Vätskeövergångstyp: Porös HDPE-pinne
  • Intern referenstyp: Ag/AgCl
  • Förseglad/påfyllningsbar: Förseglad
  • Referenskorsning: Enkel
  • Mått (skaft): 90 x 12 mm
  • Kabellängd: 1 m
  • Kontakt: BNC & 8-polig
  • Används med: pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombinationselektrod
Kontakttyper 8-stift BNC