Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7960101B ORP-elektrod
Produktkod. 11859191
Change view
Kontakttyper:
BNC och Phono Plug
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper unitSize
11859191 BNC och Phono Plug Varje
1 options
Produktkod. 11859191 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X256612
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter både ORP- och pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Effektiv och pålitlig ORP/redoxmätning som kan utföras med ECFC7960101B. Detta är en ORP-elektrod i plastkropp för allmän användning som är lämplig för tuffa miljöer. Det är krångelfritt utan behov av fyllningslösning.
ORP är en förkortning för Oxidation Reduction Potential mV (eller Redox Potential) och den mäter den totala oxiderande/reducerande förmågan (elektrokemisk potential) hos en lösning.
En viktig vattenkvalitetsindikator, den används i många industrier som miljö-, industri- och livsmedelstillämpningar. Några vanliga användningsområden inkluderar effektiviteten av vattendesinfektion i simbassänger, utvärdera korrosionsskador i kraftverk och övervaka biologiska näringsämnen (BNR) i vattenreningsverk.
Egenskaper ECFC
7960101B är en ORP-elektrod för allmänt bruk av plastkropp som är lämplig för tuffa miljöer som kan användas med vilken pH-elektrod som helst med en BNC-kontakt
Lösningar krävs
  • ECORPPRE– Förbehandlingslösning (475 mV)
  • ECORPQUIN– Quinhydrone 263 (263 mV,± 30 mV vid 25 °C)
  • ECORPQUIN086– Quinhydrone 86 (86 mV,± 30 mV @ 25 °C)
Garanti
6 månader från inköpsdatum av köparen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ORP gelelektrod med lågt underhåll
Kontakttyper BNC och Phono Plug
Korsning Enkel
Material Epoxikropp
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
För användning med (utrustning) Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt
Intern referens Ag/AgCl
Temperatur (engelska) Drift 32 till 176° F
Längd (engelska) 3,54 tum
Längd (engelska) Kabel 39 tum
Längd (metrisk) 90mm
Längd (metrisk) kabel 1m
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum
Diameter (metrisk) kropp 12mm
Parameter Oxidationsreduktionspotential (ORP)
Sensortyper Platina stift
Mätområde -1000 till 1000mV
Påfyllningsbar Nej