Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7960201B ORP-elektrod, Double Junction
Produktkod. 12921678
Change view
Kontakttyper:
BNC/RCA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
12921678 BNC/RCA Varje
1 options
Produktkod. 12921678 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X256613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00 SEK
    2666.91 SEK / Paket med 1
    Save 133.09 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter både ORP- och pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av mätare och elektroder som mäter ORP-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. De Eutech™ ECFC7960201B ORP-elektrod, Double Junction är en gelfylld ORP-elektrod med plastkropp för allmänna ändamål som används för allmänna ORP-mätningar. ECFC7960202B finns med 1m kabel.
Funktioner
  • Parameter: Oxidationsreduktionspotential (ORP)
  • Sluten
  • Referenskorsning: Dubbel
  • Sensortyp: Platinastift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Allmänt ändamål Plastkropp Single Junction Gel-fylld pH-kombinationselektrod, 12x9 mm, BNC-kontakt, 1m kabel
Kontakttyper BNC/RCA
Korsning Dubbel
Material Plastkropp
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ ORP elektrod
För användning med (utrustning) Alla pH-mätare med BNC-ingångskontakt
Intern referens Ag/AgCl
ORP-sortiment -1000 till 1000 mV
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) 90 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm