Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECOECTESTLOW konduktivitetsmätare
Produktkod. 12921718
Change view
Mätlägen:
Konduktivitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
12921718 Konduktivitet Varje
1 options
Produktkod. 12921718 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X477101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1032.26 SEK
    963.49 SEK / Paket med 1
    Save 68.77 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
De Eutech EcoTestr EC-serien kommer med robusta, robusta stiftsensorer i rostfritt stål, vilket ger dig snabba, pålitliga konduktivitetsmätningar.
De Eutech EcoTestr EC-serien kommer med robusta, robusta stiftsensorer i rostfritt stål, vilket ger dig snabba, pålitliga konduktivitetsmätningar. Idealisk för användning i ett brett spektrum av konduktivitetstillämpningar, såsom trädgårdsskötsel i hydroponi, fiskodling, pooler, galvanisering och andra vatten-/avloppsvattenapplikationer. Alternativ för manuell kalibrering för bättre noggrannhet med kalibreringar nära provet. Click-lock batterifacket kräver inga verktyg för batteribyte. Hold-funktionen fryser läsningen tillfälligt för att underlätta inspelningen. Sensorskydd som fungerar som en behållare för prover eller kalibreringslösning.
Specifikationer
  • Räckvidd: .. till 1990 års uS/cm
  • Upplösning: 0,1 mS/cm
  • Noggrannhet: ±1 % full skala (±2 % över 10 mS/cm)
  • Kalibreringspunkter: 1 (digital, tryckknapp)
  • ATC: Ja
  • Icke-flyktigt minne: Ja
  • Håll-funktion: Ja
  • Auto-Off: 8,5 minuter efter senaste tangenttryckning
  • LCD-skärm: 3-siffrig ½ med annonciator
  • Effekt: 4 x 1,5 V 'A76' mikroalkalibatterier
  • Infiltreringsklassning: IP67 vattentät
  • Dimensioner; Vikt: Boxad: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vattentät EcoTestr EC Low med ATC, 1 punkts kalibrering
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % full skala (± 2 % över 10 mS/cm)
Mätlägen Konduktivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 mS/cm till 1990 mS/cm
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67