Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ECTestr11+ Multi Range Conductivity Tester
Produktkod. 11569104
Change view
Mätlägen:
Konduktivitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
11569104 Konduktivitet Varje
1 options
Produktkod. 11569104 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X377229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2496.74 SEK
    2281.06 SEK / Paket med 1
    Save 215.68 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar i fält, laboratorier och skolor.
Eutech™ ECTestr11 Dual Range Conductivity Tester är en multi-range tester med valbara eller auto-ranging alternativ - en testare mäter från rent vatten till avloppsvatten. Allmänna applikationer: För användning i vatten- och avloppsvattenrening, pannblåsning, galvanisering av sköljtankar, dricksvatten, hydrokultur, tryckeri, vattenbruk, akvarier, fiskodlingar, simbassänger och spa.
Funktioner
  • Användarens utbytbar sensor - Byt ut sensorerna själv. Sensorer håller längre med element av SS316 rostfritt stål och sensorhölje av VALOX™
  • Stor skärm - Samtidiga temperaturavläsningar, displayläge, ATC, batterinivå
  • En- och flerpunktskalibreringar med automatiska eller manuella alternativ
  • Vattentät, Anti-roll Design - IP67 vattentätt hölje håller testaren bra även under våta förhållanden. Unik anti-roll ribbad design säkerställer ett stadigt grepp.
  • Innovativ kopp-stil - Innovativ sensorhusdesign kan användas som dopp-stil eller kopp-stil för att hålla små volymer av prover. Sensorkåpan är gjord av VALOX™ för överlägsen kemisk hållbarhet.
Specifikationer
  • Område: .. till 200,0μ S/cm, .. till 2000μ S/cm, .. till 20,00 mS/cm
  • Upplösning: 0,1μ S/cm, 1μ S/cm, 0,01 mS/cm
  • Noggrannhet:± 1 % av full skala
  • ATC: Ja (0 till 50° C / 32 till 122° F)
  • Temperaturkoefficient: 2 % per° C, fast
  • Kalibreringspunkter: 3 auto eller 3 manuella
  • Temperaturdisplay: Ja
  • Område: 0 till 50,0° C/32,0 till 122,0° F
  • Upplösning: 0,1° C/0,1° F
  • Noggrannhet:± 0,5° C /± 0,9° F + 1 LSD
  • Kalibrering:± 5.0° C /± 9,0° F
  • Icke-flyktigt minne: Ja
  • Automatisk avstängning: 8,5 minuter efter senaste knapptryckning
  • Strömbehov: 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliska batterier (ingår)
  • Batterilivslängd: mer än 150 timmar
  • Dimension / Vikt: Testare : 16,5 x 3,8 cm ; 90 g, förpackad: 18,5 x 6,5 x 5 cm; 200 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Multi-range tester med valbara eller auto-range alternativ
IP-betyg IP67
Mätlägen Konduktivitet
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C