Läs mer
Thermo Scientific™ Elite CTS Konduktivitet / TDS / Salinity Cup-sensor Ficktestare och ersättningssensorer
Produktkod. 15934012
Change view
Produkttyp:
CTS Cup Sensor Tester Kit
CTS Koppsensortestare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
15934012 CTS Koppsensortestare Varje
15944012 CTS Cup Sensor Tester Kit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15934012 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ELITECTSCUP
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibel konduktivitet under resan, TDS, salthalt och temperaturtestning med hållbarhet Elite CTS cup-sensor ficktestare för en mängd olika applikationer inklusive jordbruk, akvarier och mer!
Dra nytta av dessa testare i fickstorlek. Thermo Scientific™ Elite testare är designade för att tillhandahålla mätningar på språng för en mängd olika applikationer, inklusive hembryggt öl och vin, mat och dryck, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, jordbruk, pooler och spa, miljöövervakning, utbildning och mer. De Elite CTS cup-sensor ficktestare är idealiska för flexibel konduktivitet under resan, TDS, salthalt och temperaturtestning i en kompakt, reseklar design.
Elite Pocket Testers erbjuder flexibla elektrokemiska tester när du är på väg. Välj Elite CTS bägare-sensormodell för att mäta konduktivitet, totala lösta fasta ämnen (TDS) eller salthalt med temperatur med hjälp av en påfyllningsbar sensordesign av kopptyp för din applikation. Elite ficktestare är hållbara, med en stor bakgrundsbelyst skärm, one-touch kalibreringsfunktion och utbytbara sensorhuvuden. De är idealiska för att testa drycker inklusive hembryggt öl och vin, mat, hydrokultur, vattenbruk och akvarier, miljöövervakning och mer.
  • Flexibelt testalternativ
  • Mät konduktivitet, TDS eller salthalt med temperatur
  • Stor bakgrundsbelyst grafisk display
  • Använder 4 x AAA alkaliska batterier
  • I snitt 150 timmars batteritid
  • Bred läckagesäker lock fungerar som stabil bas
  • Utbytbara sensorer
  • Ett års garanti för testare
  • Sex månaders garanti för utbytessensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±1% full skala
Noggrannhet (salthalt) ±1% full skala
Noggrannhet (TDS) ±1% full skala
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Batteritid 150 timmar. (genomsnitt)
Batterityp 4 x AAA Alkaline
Kalibrering Punkt till punkt
Kalibreringslägen konduktivitet, TDS, salthalt, temperatur
Kalibreringspunkter 1 till 3
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1 till 3
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Beskrivning Elite CTS cup-sensor pocket tester för mätning av konduktivitet, TDS eller salthalt med temperatur
Visningstyp Grafisk punktmatris
IP-betyg IP67
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,00 till 20,00 mS/cm
Räckvidd (salthalt) 0,00 till 10,00 ppt
Räckvidd (TDS) 0,00 till 10,00 ppt
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 60,0 °C
För användning med (applikation) Dricksvatten, miljö, mat& dryck, hydroponics, utbildning
Inkluderar Elite CTS cup-sensor tester med batterier, snodd och mjuk bärväska
Knappsats 4 nyckel
Sondtyp Analog
Produkttyp CTS Koppsensortestare
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (konduktivitet) 0,1μ S/cm för 0,0 till 200,0μ S/cm; 1μ S/cm för 200 till 2000μ S/cm; 0,01 mS/cm för 2,00 till 20,00 mS/cm
Upplösning (salthalt) 0.10 ppt
Upplösning (TDS) 0,1 ppm för 0,0 till 100,0 ppm; 1 ppm för 100 till 1000 ppm; 0,01 ppt för 0,10 till 10,00 ppt
Salinitetsmätningslägen Per praktisk salthaltskurva
Stabilitet Ja med“√” Indikator
TDS-faktorintervall 0,40 till 1,00 (valbar)
Temperaturnoggrannhet ±0,6 °C,± 1,0 °F för 0,0 till 50,0 °C; ±1,1 °C,± 1,9 °F för 50,1 till 60,0 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1 poäng
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 140,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval ATC
Temperatursensor Termistor
Garanti 1 år för testare
Mått (L x B x H) 202 x 45 x 36mm
Fraktvikt (metrisk) 173 g
Vikt (metrisk) 163 g (inklusive batteri)