Läs mer
Eutech Expert CTS Ficktestare
Produktkod. 15682047 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mätlägen:
Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
15682047 Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur Varje
1 options
Produktkod. 15682047 Leverantör Eutech Leverantörsnummer EXPERTCTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1266.17 SEK
    1186.20 SEK / Paket med 1
    Save 79.97 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Säkerställ noggranna mätningar av konduktivitet, TDS, salthalt och temperatur med hjälp av den lättanvända, stora 4-siffriga displayfickans testare för många applikationer.
De Thermo Scientific™ Expert CTS Pocket Tester är designad för on-the-go mätningar som t.ex– Konduktivitet, TDS, salthalt, temperatur och andra relaterade elektrokemimätningar. Experten CTS Pocket Tester används bäst i applikationer som miljöövervakning, galvanisering, jordbruk, utbildning och mer!
  • Stor 4-siffrig dubbelradsdisplay
  • Batteritid, redo och kalibreringsindikatorer
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Automatisk buffertigenkänning och kalibrering
  • Flerspråkiga driftsinstruktioner
Visa:
  • Stor 4-siffrig dubbellinjedisplay och bred betraktningsvinkel gör det enkelt att läsa och registrera mätningar
  • Batteritid, redo och kalibreringsindikatorer
  • Samtidig visning av konduktivitet/TDS/salthalt med temperatur
Knappsats:
  • Lätt att använda och intuitivt användargränssnitt med ström-, kalibrerings-, meny- och enter-knappar
  • Entryckskalibrering: doppa ner sensorn i kalibreringslösning och tryck på Cal
  • Automatisk buffertigenkänning och kalibrering
  • Lock: Tätad och läcksäker med O-ringstätning
  • Transparent lock med en påfyllningslinjeindikator
  • Symmetrisk keps kan vara fram- eller bakåtvänd
  • Locket fästs på toppen av testaren när den inte används
Ytterligare funktioner:
  • Lanyard-försörjning gör det möjligt för användaren att enkelt transportera ficktestaren för mätningar på språng
  • Ficktestare flyter och uppfyller vattentät IP67-klassificering
  • Bred, stabil bas gör att testaren självständigt kan stå vertikalt för mätningar
  • Automatisk temperaturkompensation: justerar avläsningar efter temperaturförändringar för större noggrannhet
  • Automatisk avstängningsfunktion: ficktestaren stängs av efter 8,5 minuters icke-användning för att förlänga batteritiden
  • CE/RoHS-märkning
  • Flerspråkiga instruktioner tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2% full skala± 1LSD
Noggrannhet (konduktivitet) ±2% full skala
Noggrannhet (salthalt) ±2% full skala
Noggrannhet (TDS) ±2% full skala
Alternativ för bakgrundsbelysning Nej
Batteritid 75 timmar. (genomsnitt)
Batterityp 4 x 1,5V Micro Alkaline
Kalibrering Automatisk och manuell kalibrering
Kalibreringslägen Konduktivitet, TDS, salthalt, temperatur
Kalibreringspunkter 1
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1
Certifikat och efterlevnad CE, FCC klass A, ROHS-2
Ersättning Automatisk temperaturkompensation
Beskrivning Expert CTS ficktestare för mätning av konduktivitet, TDS eller salthalt med temperatur
Kanaler 1
Visningstyp 4-siffrig, dubbelrad
IP-betyg IP67
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Salthalt, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,00 till 20,00 mS/cm
Räckvidd (salthalt) 0,0 till 10,0 ppt
Räckvidd (TDS) 0.00 till 20.00 ppt
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50,0 °C
Inkluderar Expert CTS testare med batterier
Produkttyp Ficktestare
Räckvidd Ledningsförmåga: 0,00 till 20,00 mS; TDS: 0,00 till 20,00 ppt (med TDS-faktor 1,00); Salthalt: 0,0 till 10,0 ppt
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning 电导率:10uS< 2,00 mS, 0,10 mS> 2,00 mS;  TDS: 10 ppm< 2,00 ppt, 0,10 ppt> 2.00ppt; 盐度:0,10 ppt
Upplösning (konduktivitet) 10μ S/cm för 0 till 1990μ S/cm; 0,10 mS/cm för 2,00 till 20,00 mS/cm
Upplösning (salthalt) 0.1 ppt
Upplösning (TDS) 10 ppm för 0 till 1990 ppm; 0,10 ppt för 2,00 till 20,00 ppt
Salinitetsmätningslägen Per praktisk salthaltskurva
TDS-faktorintervall 0,40 till 1,00 (valbar)
Temperaturnoggrannhet ±0,6 °C,± 1,0 °F
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1 poäng
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 122,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Garanti 1 år
Längd (engelska) 6,7 tum
Längd (metrisk) 17 cm
Bredd (engelska) 1,8 tum
Bredd (metrisk) 4.5 cm
Höjd (engelska) 1,2 tum
Höjd (metrisk) 3 cm
Vikt (engelska) 3,3 oz.
Vikt (metrisk) 93.7 g