Läs mer
Eutech Expert pH Pocket Tester
Produktkod. 15692047 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mätlägen:
pH, Temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
15692047 pH, Temperatur Varje
1 options
Produktkod. 15692047 Leverantör Eutech Leverantörsnummer EXPERTPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1266.17 SEK
    1186.20 SEK / Paket med 1
    Save 79.97 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför problemfria mätningar när du är på språng för applikationer som vattenrening, miljöövervakning, utbildning, hydrokultur, jordbruk, vattenbruk, livsmedel& dryck och många fler!
De Thermo Scientific™ Expert pH Pocket Tester är designad för mätningar av pH och temperatur på språng. Expert pH Pocket Tester används bäst i applikationer som hydroponisk trädgårdsskötsel, vattenbruk, jordbruk, pooler, kyltorn och mer!
  • Stor 4-siffrig dubbelradsdisplay
  • Samtidig visning av pH och temperatur
  • Batteritid, redo och kalibreringsindikatorer
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Automatisk buffertigenkänning och kalibrering
  • Flerspråkiga driftsinstruktioner
Visa:
  • Stor 4-siffrig dubbellinjedisplay och bred betraktningsvinkel gör det enkelt att läsa och registrera mätningar
  • Batteritid, redo och kalibreringsindikatorer
  • Samtidig visning av pH med temperatur
Knappsats:
  • Lätt att använda och intuitivt användargränssnitt med ström-, kalibrerings-, meny- och enter-knappar
  • Entryckskalibrering: doppa ner sensorn i kalibreringslösning och tryck på Cal
  • Automatisk igenkänning och kalibrering av pH-buffert
Lock:
  • Tätad och läcksäker med O-ringstätning
  • Transparent lock med en påfyllningslinjeindikator
  • Symmetrisk keps kan vara fram- eller bakåtvänd
  • Locket fästs på toppen av testaren när den inte används
Ytterligare funktioner:
  • Lanyard-försörjning gör det möjligt för användaren att enkelt transportera ficktestaren för mätningar på språng
  • Ficktestare flyter och uppfyller vattentät IP67-klassificering
  • Bred, stabil bas gör att testaren självständigt kan stå vertikalt för mätningar
  • Automatisk temperaturkompensation: justerar avläsningar efter temperaturförändringar för större noggrannhet
  • Automatisk avstängningsfunktion: ficktestaren stängs av efter 8,5 minuters icke-användning för att förlänga batteritiden
  • CD/RoHS-märkning
  • Flerspråkiga instruktioner tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,1 pH
Noggrannhet (pH) ±0,1
Alternativ för bakgrundsbelysning Nej
Batteritid 100 timmar. (genomsnitt)
Batterityp 4 x 1,5V Micro Alkaline
Kalibrering pH, temperatur
Kalibreringspunkter 1 till 3
Certifikat och efterlevnad CE, FCC klass A, ROHS-2
Beskrivning Expert pH-pockettestare för att mäta pH med temperatur
Kanaler 1
Visningstyp 4-siffrig, dubbelrad
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Temperatur
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.1
Temperaturområde (metriskt) 0,0 °C till 60,0 °C
Inkluderar Expert pH-testare med batterier
Produkttyp pH-testare
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning 0.1pH
Temperaturnoggrannhet ±0,6 °C,± 1,0 °F
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (engelska) Drift 32,0 °F till 122,0 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1 poäng
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 140,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Garanti 1 år
Längd (engelska) 6,7 tum
Längd (metrisk) 17 cm
Bredd (engelska) 1,8 tum
Bredd (metrisk) 4.5 cm
Höjd (engelska) 1,2 tum
Höjd (metrisk) 3 cm
Vikt (engelska) 3,4 oz.
Vikt (metrisk) 96.3 g