Läs mer
Eutech Handhållna mätare kalibreringslösning, 500μ S/cm KCl, Thermo Scientific™
Beskrivning
- 500μ S/cm KCl kalibreringslösning
- Lösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor
- Ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Inorganic Salts |
| CAS | 7447-40-7 |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 1 |
| pH | 7.0 |
| Kokpunkt | 102,4 °C |
| För användning med (utrustning) | Eutech Handhållna mätare |
| Lösningstyp | Lösningen för ledningsförmågaskalibrering |