Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech Handhållen mätare kalibreringslösning, 480 mL 111,8 mS/cm KCl
Produktkod. 11594684
Change view
Click to view available options
För användning med (utrustning):
Eutech Handheld Meters
Tamaño de la unidad:
480ml
Código de producto. För användning med (utrustning) unitSize
11594684 Eutech Handheld Meters 480ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11594684 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X211244
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Periodisk kalibrering med noggranna standarder rekommenderas för mätare
  • 480 mL 111,8 mS/cm KC-kalibreringslösning
  • Lösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor
  • Ekonomisk och bekväm för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Inorganic Salts
CAS 7447-40-7
Odör Odorless
Densitet 1.0 g/cm³ at 25°C, 1
Fysisk form Vätska
Koncentration 111.8 mS / cm KCl
pH 7.0
Kokpunkt 102.4°C
För användning med (utrustning) Eutech Handheld Meters
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.