Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Jon 2700 Meter
Beskrivning
Intuitiv, självdiagnostisk och flexibel med avancerade inställningar för användaranpassning, Eutech kommer ION 2700-serien med en stor skärm som bara visar allt med en blick. Se pH, ION eller Redox avläsning tillsammans med temperatur, elektrodstatus, kalibreringspunkter, datum och tid på en gång. Alla konfigurationer inkluderar 30X427301 RS232-kabel, 100/240 VAC-adapter och en integrerad elektrodhållare.
Funktioner
- Upp till 6-punkts tryckknappskalibrering med automatisk buffertigenkänning
- Snabb, enkel elektroddiagnos med pH-lutning och offsetdisplay
- Icke-flyktigt minne rymmer upp till 500 datapunkter– tid och datum stämplade för GLP efterlevnad
- Dubbelriktad RS232 för enkel dataöverföring till dator
- Beräknat larm– inga fler föråldrade kalibreringar!
- Autologgningsfunktion för bekväm kontinuerlig övervakning
- Begränsa larmvarningar när läsningen faller utanför intervallet
- Lösenordsskydd för installation och kalibrering
- Buffertuppsättningar: USA , NIST , DIN, Användare 1, Användare 2, Anpassad
Användningsområden:
- Utbildning: Användbar för de flesta laboratorie-, ekologiska studier och andra tillämpningar.
- Laboratorium: Miljöstudier, kemiska laborationer, titrering och kvalitetssäkringstestning, var GLP datahantering krävs. Används i alla typer av livsmedelsförädling.
Specifikationer
Specifikationer
| Utgångar | RS232 |
| Noggrannhet (ISE) | 0,5 % full skala (monovalent jon), 1 % full scale (divalent jon) |
| Noggrannhet (ORP) | ±0,2 mV |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002+ 1 LSD |
| Kalibreringspunkter | Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade |
| Kalibreringspunkter (ISE) | 2 till 8 |
| Kalibreringspunkter (pH) | Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade |
| Beskrivning | Eutech Endast Ion 2700 meter (inkluderar integrerad elektrodhållare& 100/240 V AC-adapter och RS232-kabel) |
| Mätlägen | pH, Jon, Redox |
| Räckvidd (mV) | ±2000,0 mV |
| Visa mer |