Läs mer
Eutech™ KCl-kalibreringslösning
Beskrivning
Eutech™ KCl-kalibreringslösningar används för att kalibrera konduktivitetssonder för noggrann mätning. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar med hjälp av Eutech™ konduktivitetsmätare och sonder i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
- Förpackad i 60 ml eller 480 ml hållbara plastflaskor
- Ekonomisk och bekväm att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 100 μS/cm KCl calibration solution |
| Konduktivitet | 100 μS/cm |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meters and Electrodes |
| Lösningstyp | Calibration Solution |
| Typ | Conductivity Standard |
| Kvantitet | 480 ml |