Läs mer
Eutech™ KCl-kalibreringslösning
Beskrivning
Eutech™ KCl-kalibreringslösningar används för att kalibrera konduktivitetssonder för noggrann mätning. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar med hjälp av Eutech™ konduktivitetsmätare och sonder i fält, laboratorier och skolor.
Features:
- Packed in 60mL or 480 ml durable plastic bottles
- Economical and convenient to use
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 500 μS/cm KCl calibration solution |
| Konduktivitet | 500 μS/cm |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meters and Electrodes |
| Lösningstyp | Calibration Solution |
| Typ | Conductivity Standard |
| Kvantitet | 480 ml |