Läs mer
Eutech™ KCl-kalibreringslösning
Produktkod. 15223657
Change view
Kvantitet:
60 ml
480 ml
Konduktivitet:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
100ml
480ml
500ml
60ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Konduktivitet Förpackningsstorlek
15223657 60 ml 84 μS/cm 60ml
11543935 480 ml 100 μS/cm 100ml
12703626 480 ml 100 μS/cm 500ml
12753626 480 ml 500 μS/cm 500ml
10775193 480 ml 1413 μS/cm 500ml
17266033 60 ml 1413 μS/cm -
15386487 480 ml 2764 μS/cm 480ml
15488972 480 ml 12,88 mS/cm 480ml
10018182 480 ml 12,88 mS/cm 500ml
17276033 60 ml 12,88 mS/cm -
10602614 480 ml 111,8 mS/cm 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15223657 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer 01X609201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 SEK
    102.94 SEK / 60ml
    Save 15.06 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För konduktivitetskalibrering och standarder, välj från våra tillgängliga ™Eutechs konduktivitetsstandarder, kalibreringar och lösningar
Eutech™ KCl-kalibreringslösningar används för att kalibrera konduktivitetssonder för noggrann mätning. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar med hjälp av Eutech™ konduktivitetsmätare och sonder i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
  • Förpackad i 60 ml eller 480 ml hållbara plastflaskor
  • Ekonomisk och bekväm att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 84 μS/cm KCl kalibreringslösning
Konduktivitet 84 μS/cm
För användning med (utrustning) Konduktivitetsmätare och elektroder
Lösningstyp Kalibreringslösning
Typ Kalibreringslösning
Kvantitet 60 ml