Läs mer
Eutech™ KCl-kalibreringslösning
Kvantitet:
60 ml
480 mL
Konduktivitet:
100 μS/cm
111.8 mS/cm
12,88 mS/cm
12.88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Förpackningsstorlek:
100ml
480ml
500ml
60ml
Description
Eutech™ KCl-kalibreringslösningar används för att kalibrera konduktivitetssonder för noggrann mätning. Få snabba och exakta konduktivitetsmätningar med hjälp av Eutech™ konduktivitetsmätare och sonder i fält, laboratorier och skolor.
Funktioner
- Förpackad i 60 ml eller 480 ml hållbara plastflaskor
- Ekonomisk och bekväm att använda
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 12.88 mS/cm KCl Calibration Solution |
| Konduktivitet | 12,88 mS/cm |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meters and Electrodes |
| Lösningstyp | Calibration Solution |
| Kvantitet | 60 ml |