Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ORP-elektrod ECFG7960101B
Produktkod. 12953447
Change view
Kontakttyper:
BNC/ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
12953447 BNC/ATC Varje
1 options
Produktkod. 12953447 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 93X219103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00 SEK
    3359.17 SEK / Paket med 1
    Save 165.83 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter både ORP- och pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Måttet på en vätskas surhet och alkalinitet, pH är en av de vanligaste parametrarna som mäts i en mängd olika industrier, allt från vatten- och avloppsvattenrening, kemisk produktion, jordbruksforskning och produktion, miljöövervakning, kemisk och biovetenskaplig forskning, biokemisk och farmaceutisk forskning, elektronikproduktion till livsmedelsförädling och andra industriella tillämpningar. Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter både ORP- och pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Denna allmänna ORP-elektrod med glaskropp används för allmänna ORP/pH-mätningar. Levereras med 1 ml påfyllningselektrolyt.
Funktioner
  • Parameter: Oxidationsreduktionspotential (ORP)
  • Räckvidd: -1000 till 1000mV
  • Temperaturområde: 0 till 100° C
  • Sensortyp: Platinaband
  • Intern referenstyp: Ag/AgCl
  • Förseglad/påfyllningsbar: Återfyllbar
  • Referenskorsning: Singel
  • Påfyllning av referenselektrolyt: ECRE001
  • Mått (skaft): 100 x 12 mm
  • Kabellängd: 1m
  • Kontakt: BNC
  • Används med: Alla ORP-mätare med BNC-ingångskontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC