Läs mer
Eutech™ ORP-lösningar
Produktkod. 11519084
Change view
För användning med (utrustning):
ORP Meter
Förpackningsstorlek:
480ml
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11519084 ORP Meter 480ml
1 options
Produktkod. 11519084 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer 01X062700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 SEK
    408.39 SEK / 480ml
    Save 14.61 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Eutech™ erbjuder ORP-standardlösningar för användning med ORP-mätare.
ORP-mätare kan mäta både pH- och ORP-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Viktiga användningsområden är behandling av industriavfall, studier av biologiska system, oxidation av cyanid, blekning av massa, tillverkning av blekmedel och reduktion av kromatavfall. Mätningen av ORP är också användbar vid behandling av poolvatten som en indikation på sanitet i förhållande till fritt klorparameter. Eutech™ erbjuder en rad ORP-lösningar för användning med våra ORP-mätare.
Funktioner
  • Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor – ekonomiskt och bekvämt för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Quinhydrone 263 (263 mV, ±30 mV @ 25 ºC
För användning med (utrustning) ORP Meter