Läs mer
Eutech™ ORP-lösningar
Beskrivning
ORP-mätare kan mäta både pH- och ORP-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Viktiga användningsområden är behandling av industriavfall, studier av biologiska system, oxidation av cyanid, blekning av massa, tillverkning av blekmedel och reduktion av kromatavfall. Mätningen av ORP är också användbar vid behandling av poolvatten som en indikation på sanitet i förhållande till fritt klorparameter. Eutech™ erbjuder en rad ORP-lösningar för användning med våra ORP-mätare.
Funktioner
- Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor – ekonomiskt och bekvämt för laboratorieanvändning.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Quinhydrone 86 (86 mV, ±30 mV @ 25 ºC) |
| För användning med (utrustning) | ORP Meter |