Läs mer
Eutech™ ORP-lösningar
Produktkod. 11529084
Change view
För användning med (utrustning):
ORP Meter
Förpackningsstorlek:
475ml
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11529084 ORP Meter 475ml
1 options
Produktkod. 11529084 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer 01X081500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.46 SEK
    415.07 SEK / 475ml
    Save 31.39 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Eutech™ erbjuder ORP-standardlösningar för användning med ORP-mätare.
ORP-mätare kan mäta både pH- och ORP-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Viktiga användningsområden är behandling av industriavfall, studier av biologiska system, oxidation av cyanid, blekning av massa, tillverkning av blekmedel och reduktion av kromatavfall. Mätningen av ORP är också användbar vid behandling av poolvatten som en indikation på sanitet i förhållande till fritt klorparameter. Eutech™ erbjuder en rad ORP-lösningar för användning med våra ORP-mätare.
Funktioner
  • Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor – ekonomiskt och bekvämt för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pre-treatment solution (475 mV)
För användning med (utrustning) ORP Meter