Läs mer
Eutech™ ORP-lösningar
Produktkod. 12993417
Change view
För användning med (utrustning):
ORP Meter
Förpackningsstorlek:
480ml
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12993417 ORP Meter 480ml
1 options
Produktkod. 12993417 Leverantör Thermo Scientific Eutech Leverantörsnummer 01X081500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eutech™ erbjuder ORP-standardlösningar för användning med ORP-mätare.
ORP-mätare kan mäta både pH- och ORP-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Viktiga användningsområden är behandling av industriavfall, studier av biologiska system, oxidation av cyanid, blekning av massa, tillverkning av blekmedel och reduktion av kromatavfall. Mätningen av ORP är också användbar vid behandling av poolvatten som en indikation på sanitet i förhållande till fritt klorparameter. Eutech™ erbjuder en rad ORP-lösningar för användning med våra ORP-mätare.
Funktioner
  • Buffertar och kalibreringslösningar förpackade i 480 ml hållbara plastflaskor – ekonomiskt och bekvämt för laboratorieanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pre-treatment solution (475 mV)
För användning med (utrustning) ORP Meter