Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ ORPTestr10 ORP-mätare
Produktkod. 10580053
Change view
Range (ORP):
-999 till +1000 mV
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Range (ORP) Förpackningsstorlek
10580053 -999 till +1000 mV Varje
1 options
Produktkod. 10580053 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X366909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00 SEK
    2712.30 SEK / Paket med 1
    Save 87.70 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Eutech erbjuder ett brett utbud av ORP-mätare som mäter både pH- och ORP-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech erbjuder ett brett utbud av ORP-mätare som mäter både pH- och ORP-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar. Allmänna tillämpningar inkluderar kromatreduktion, cyanidoxidation, massablekning i industriella miljöer samt övervaka ozonsystem, kontrollera fri kloraktivitet (i pooler, spa och kylvatten), vattenrening och dricksvatten, akvarieövervakning och övervakning av vattenföroreningar.
Funktioner
  • Stor displayskärm – dubbel LCD-skärm för förbättrad läsbarhet, ger omfattande information om mätaren
  • Utökat mätområde upp till -999 till +1000mV
  • Vattentätt, dammtätt hus – IP67-klassat, bibehåller testarens integritet även under hårda fältförhållanden.
  • Användarutbytbar sensor – återanvänd samma mätarkropp många gånger
  • Dubbel övergångselektrod – för betydligt längre elektrodlivslängd, särskilt för starka kemikalier
  • Knappsjustering för enkel standardisering till känd arbetsstandard
  • Auto-Power Off sparar batteri efter att den inte använts
  • Hållfunktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning
  • Självdiagnostisk med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Bred Platinumbandssensor – för snabb kontroll och optimal prestanda
Specifikationer
  • ORP-räckvidd: -999 till +1000mV
  • Upplösning: 1 mV
  • Noggrannhet: ±2mV
  • Nej. av kalibreringspunkter: 1 (±150 mV offset)
  • LCD-skärm: Dubbel display med batteriindikator, felmeddelanden/koder
  • Särskilda funktioner: Stor dubbel specialanpassad skärm, självdiagnostisk; Håll funktionen; Automatisk avstängning efter 8,5 minuter
  • Effekt: 4 x 1,5V alkaliska knappcellsbatterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Range (ORP) -999 till +1000 mV