Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 2700 Multiparametermätare
Produktkod. 11523865
Change view
Produkttyp:
Mätare med pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11523865 Mätare med pH-elektrod Varje
1 options
Produktkod. 11523865 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X543906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17890.00 SEK
    17363.28 SEK / Paket med 1
    Save 526.72 SEK
    2% Av
I lager
Mät flera parametrar på ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt genom att använda endast en Eutech™ multiparametermätare.
Din allt-i-ett-lösning för multi-parameter forskning arbete i labbet. Eutech™ PC 2700 Multi-parameter Meter är noggrann, pålitlig och intuitiv med användarvänliga funktioner. Mätaren levereras med en multidataskärm som inkluderar temperatur, elektrodstatus, kalibreringspunkter, datum och tid tillsammans med önskad mätparameter. PC 2700 mäter pH, ORP, JON, LEDNINGSFÖRMÅGA, TDS, SALTHALT ELLER RESISTIVITET. Konfigurationen inkluderar 30X427301 RS232-kabel, 100/240 VAC-strömadapter och en integrerad elektrodhållare.
Funktioner
  • Välj automatisk kalibrering med förinställda värden för snabb enkel kalibrering, eller manuell flerpunktskalibrering för större noggrannhet
  • Enkel standardisering med automatisk standardiseringsfunktion– upptäck det exakta cellkonstantvärdet för dina elektroder med en knapptryckning
  • Upp till 6-punktskalibrering med automatisk buffertigenkänning
  • Inkluderar högpresterande 4-cells konduktivitetssond
  • Snabb, enkel elektroddiagnos med den effektiva cellkonstantendisplayen
  • Icke-flyktigt minne rymmer upp till 500 datapunkter– tid och datum stämplade för GLP efterlevnad
  • Dubbelriktad RS232 för enkel dataöverföring till dator
  • Beräknat larm– inga föråldrade kalibreringar längre!
  • Autologgningsfunktion för bekväm kontinuerlig övervakning
  • Begränsa larmvarningar när läsningen faller utanför intervallet
  • Lösenordsskydd för installation och kalibrering
Användningsområden
  • Vattenkvalitetstestning
  • Kontrollera metallfinish
  • Lösningar
  • Kyltornsvatten
  • Utskrift av fontänlösningar
  • Pannvatten
  • saltlake
  • Borrslam
  • Skölj tankar
  • Dammar
  • Föroreningskontroll
  • Återcirkulerande system
  • Avloppsvatten
  • Industriella processsystem
  • Allmän användning i laboratorier
  • Titrering
  • Kvalitetssäkring
  • Ekologiska studier
  • Livsmedelsbearbetning
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivning
pH
  • Område: -2 000 till 20 000 pH
  • Upplösning: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH
  • Noggrannhet:± 0,002 pH + 1 LSD
  • Cal. Poäng: Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade
  • Buffertuppsättningar: USA , NIST , DIN, Användare 1, Användare 2, Anpassad
ORP
  • Räckvidd:± 2000,0mV
  • Rel.mV-intervall:± 2000,0mV
  • Upplösning: 0,1mV
  • Noggrannhet:± 0,2mV
JON
  • Koncentration: 0,001 till 19999 ppm (± 2000mV)
  • Upplösning: 2 eller 3 siffror
  • Noggrannhet: 0,5 % full skala (monovalent) ; 1 % full skala (divalent)
  • Cal. Poäng: 2 till 8
Konduktivitet
  • Räckvidd: 0,050μ S till 500,0 mS
  • Upplösning: 0,01 / 0,1μ S ; 0,001 / 0,01 / 0,1 mS
  • Noggrannhet:± 1 % full skala
  • Cal. Poäng: Upp till 5
  • Cellkonstant: 0,010 till 10,000
TDS
  • Område (beroende på TDS-faktor): 0,050 ppm till 500 ppt (@ TDS-faktor 1,00)
  • Upplösning: 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Noggrannhet:± 1 % full skala
  • Cal. Poäng: Upp till 5
Salthalt
  • Område: 0,0 till 80,0 ppt
  • Upplösning: 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Noggrannhet:± 1 % full skala
Resistivitet
  • Räckvidd: 2.000 Ohm till 20.0mOhm
  • Upplösning: 0,01 / 0,1 Ohm ; 0,001 / 0,1 kOhm; 0,01 mOhm
  • Noggrannhet:± 1 % full skala
Temperatur
  • Räckvidd (meter): 0,0 till 100,0° C/32,0 till 212,0° F
  • Upplösning: 0,1° C/0,1° F
  • Noggrannhet:± 0,3° C /± 0,5° F
  • Koefficient (Per ?C): Linjär& ren ; 0,000 till 10,000 %
  • Normalisering: 15,0 till 30,0° C/59,0 till 86,0° F
  • Ersättning: ATC /mTC
  • Strömkrav: 9 V DC-adapter, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar RS232
Beskrivning Eutech PC 2700-mätare med pH-elektrod (ECFG73711B), konduktivitetselektrod (CONSEN921D), ATC-sond (PH5TEMB1P), integrerad elektrodhållare & 1/24 VAC-adapter, RS232-kabel och pH-elektrodpåfyllningslösning
Mätlägen pH, Konduktivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,050μ S till 500 mS
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 2 Ω till 20 mΩ
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Räckvidd (TDS) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt
Upplösning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Produkttyp Mätare med pH-elektrod