Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450-mätare med pH/Con/ATC-elektroder
Produktkod. 15337063
Change view
Mätlägen:
pH, Konduktivitet, ATC elektroder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
15337063 pH, Konduktivitet, ATC elektroder Varje
1 options
Produktkod. 15337063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12641.31 SEK
    11802.49 SEK / Paket med 1
    Save 838.82 SEK
    6% Av
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder. pH 450 Meter är en robust vattentät mätare som är idealisk för alla miljöer och erbjuder mätning av pH / mV / temperatur.
Funktioner
  • Hållbar, vattentät och dammtät design med IP67-klassning
  • Stor, bakgrundsbelyst display – Viewmeasurement med temperatur och % lutning
  • Grip-Clip™ – Fäster snabbt och enkelt pH-elektroden på din bägare eller behållare
  • Kalibrera upp till 5 punkter automatiskt med USA eller NIST buffertgrupper (upp till 6 punkter med DIN). Newmanual-alternativet tillåter kalibrering med upp till 5 anpassade buffertstandarder
  • Automatisk buffertigenkänning – Identifierar automatiskt rätt pH-buffert för snabb kalibrering
  • Kalibreringsalarm – Sätt en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Klar-indikator, manuell eller automatisk mätningsfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Valbar °K/°F – Välj enheter som bäst passar din applikation
  • Intuitiva, användarvänliga ikoner – Elektrodstatus visar pH-lutning
  • Spara upp till 500 dataset – Easy USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
  • Inbyggda realtidsklockstämplar lagrade data och kalibreringsdata med tid och datum –uppfyller standarder för GLP (Good Laboratory Practices)
  • Förlängd batteritid från två AA-batterier, eller använd en valfri universell strömadapter
  • Inbyggt ställ med väggmonterat alternativ – Möjliggör enkel mätning eller förvaring av bänkskivor
  • Kompatibel med pH-, ORP- eller ISE-elektroder med BNC-kontakt
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivning
pH
  • Intervall: -2,00 till 16,00 pH
  • Upplösning: 0,01 pH
  • Noggrannhet: ±0,01 pH
  • Kalibrering: Upp till 5 punkter (USA & NIST & CUSTOm), upp till 6 punkter (DIN)
mV
  • Räckvidd: ±2000mV
  • Upplösning: 0,1 mV ±999,9 mV; 1 mV bortom
  • Noggrannhet: ±0,2 mV +2 LSD eller +0,5 % av avläsningen; beroende på vad som är högst
  • Kalibrering: ±200mV
ION
  • Räckvidd: 0,0 till 2000 ppm
  • Upplösning: 0,01 / 0,1 / 1 ppm
  • Noggrannhet: ±0,5 % full skala (monovalent); ±1 % fullskalig (divalent)
  • Kalibrering: Från 2-4 eller 2-5 punkter: 0,10, 1,00, 10,0, 100,0 & 1000 / 0,20, 2,00, 20,0, 200,0 & 2000 / 0,50, 5,00, 50,0 & 500,0
Temperatur
  • Intervall: -10,0 till 110,0 °C (14,0 till 230,0 °F)
  • Upplösning: 0,1 °C/°F
  • Noggrannhet: ±0,5 °C; ±0,9 °F
  • Kalibrering: Offset i 0,1 steg, ±10 °C eller ±18 °F
Övriga
  • Display: Specialanpassad LCD med bakgrundsbelysning
  • minne: Lagrar upp till 500 datamängder
  • Utgång: USB eller RS232
  • Realtidsklocka: Tids- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data
  • Temperaturkompensation: Automatisk eller manuell från -10 till 110 °C
  • Ström: Två AA-batterier (inkluderade), >500 timmar (utan bakgrundsbelysning); AC adapter (tillval)
  • Mått (L x B x H): meter: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm), Box: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tum (23 x 23 x 7 cm)
  • Vikt: meter: 0,5 kg (1 lb), Boxad: 0,7 kg (1,4 lb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar USB, RS232
Beskrivning PC 450 Meter & pH & Con/ATC elektroder: Mätare, dubbelpunkts pH-elektrod, konduktivitetscell (K= 1,0), Grip-Clip™ , två AA-batterier
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Konduktivitet, ATC elektroder
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C