Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multi-parameter Meter Kit
Produktkod. 15367063
Change view
Mätlägen:
pH, ORP, Jon, Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
15367063 pH, ORP, Jon, Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet Varje
1 options
Produktkod. 15367063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13100.00 SEK
    12710.37 SEK / Paket med 1
    Save 389.63 SEK
    2% Av
I lager
Mät flera parametrar på ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt genom att använda endast en Eutech™ multiparametermätare.
Din allt-i-ett-lösning för forskningsarbete med flera parametrar i labbet. Multiparametern Eutech PC 450 mäter pH / mV / Konduktivitet / Totalt upplösta fasta ämnen / Temperatur. Den accepterar en enkel pH/Con-sond eller separata pH- och konduktivitetssonder.
Funktioner
  • Hållbar vattentät och dammtät design med IP67-klassificering
  • Växla mellan pH, mV, konduktivitet och TDS med en knapptryckning
  • Stor, bakgrundsbelyst anpassad display– Låter dig se mätning med temperatur
  • Grip-Clip™ –Fäster snabbt och enkelt separata pH- och konduktivitetselektroder samtidigt till din provbehållare eller bägare
  • Kalibrera upp till 5 punkter automatiskt med USA eller NIST buffertgrupper (upp till 6 punkter med DIN). Nytt manuellt alternativ tillåter kalibrering med upp till 5 anpassade buffertstandarder
  • Automatisk buffertigenkänning– Identifierar automatiskt rätt pH-buffert för snabb kalibrering
  • Kalibrering på grund av larm– Ställ in en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Intuitiva, användarvänliga ikoner– Elektrodstatus visar pH-lutning eller cellkonstant
  • Auto-range konduktivitet från 0 till 199,9 mS i fem områden– Med upp till fem kalibreringspunkter
  • Valbar cellkonstant– 0,10, 1,00 eller 10,0
  • Justerbar temperaturkoefficient– Från 0,00 till 10,00 % perº C
  • Konduktivitet-till-TDS-faktor– Justerbar från 0,40 till 1,00
  • Valbaraº C/º F– Välj enheter som bäst passar din applikation
  • Klar-indikator, manuell eller automatisk mätfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Lagra upp till 500 datamängder; lätt USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
  • Inbyggd realtidsklocka stämplar lagrad data och kalibreringsdata med tid och datum– Uppfyller standarder för GLP (God laboratoriepraxis)
  • 500 timmars batteritid eller använd valfri universalströmadapter
  • Inbyggt stativ med väggfäste– Möjliggör enkel mätning och förvaring av bänkskivor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar USB eller RS232
Noggrannhet (konduktivitet) ±1% full skala
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV+ 2 LSD eller+ 0,5 % av avläsningen; vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,01
Noggrannhet (TDS) ±1% full skala
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Auto/manuell; en poäng per intervall
Kalibreringspunkter (pH) Upp till 6 poäng: USA , NIST , DIN eller anpassad
Ersättning Temperatur: Automatisk eller manuell från -10 till 110° C
Beskrivning PC 450 meter Combi Utrustning: Mätare, kombi pH/Con/ATC-elektrod, två AA-batterier, hård väska, USB kabel, kalibreringslösningar
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, ORP, Jon, Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 200 mS, 0 till 20 mS om du använder COMBI03BW-sond
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 till 16
Räckvidd (TDS) 0 till 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) -10,0 °C till +110,0 °C
Minne Lagrar upp till 500 datamängder
Strömförsörjning Två AA-batterier (ingår),> 100 timmar (utan bakgrundsbelysning); AC adapter (valfritt)
Upplösning (konduktivitet) 0,01μ S till 0,1 mS
Upplösning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV över
Upplösning (TDS) 0,01 ppm till 0,1 ppt
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230,0 °F
Temperaturupplösning 0,1° C/° F
Mått (L x B x H) Mätare: 7 7/8 tum x 3 1/8 tum x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm)
Vikt (engelska) Mätare: 1 lb
Vikt (metrisk) Mätare: 0,5 kg