Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multi-parameter Meter Kit
Produktkod. 15327063
Change view
Produkttyp:
Multiparametermätare
Mätare med Combi elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15327063 Multiparametermätare Varje
15357063 Mätare med Combi elektrod Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15327063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8330.00 SEK
    8080.17 SEK / Paket med 1
    Save 249.83 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Mät flera parametrar på ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt genom att använda endast en Eutech™ multiparametermätare.
Din allt-i-ett-lösning för forskningsarbete med flera parametrar i labbet. Multiparametern Eutech PC 450 mäter pH / mV / Konduktivitet / Totalt upplösta fasta ämnen / Temperatur. Den accepterar en enkel pH/Con-sond eller separata pH- och konduktivitetssonder.
Funktioner
  • Växla mellan pH, mV, konduktivitet och TDS med en knapptryckning
  • Stor, bakgrundsbelyst anpassad display– Låter dig se mätning med temperatur
  • Grip-Clip™ –Fäster snabbt och enkelt separata pH- och konduktivitetselektroder samtidigt till din provbehållare eller bägare
  • Kalibrera upp till 5 punkter automatiskt med USA eller NIST buffertgrupper (upp till 6 punkter med DIN). Nytt manuellt alternativ tillåter kalibrering med upp till 5 anpassade buffertstandarder
  • Automatisk buffertigenkänning– Identifierar automatiskt rätt pH-buffert för snabb kalibrering
  • Intuitiva, användarvänliga ikoner– Elektrodstatus visar pH-lutning eller cellkonstant
  • Auto-range konduktivitet från 0 till 199,9 mS i fem områden– Med upp till fem kalibreringspunkter
  • Valbar cellkonstant– 0,10, 1,00 eller 10,0
  • Justerbar temperaturkoefficient– Från 0,00 till 10,00 % perº C
  • Konduktivitet-till-TDS-faktor– Justerbar från 0,40 till 1,00
  • Valbaraº C/º F– Välj enheter som bäst passar din applikation
  • Klar-indikator, manuell eller automatisk mätfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Lagra upp till 500 datamängder; lätt USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
  • Inbyggd realtidsklocka stämplar lagrad data och kalibreringsdata med tid och datum– Uppfyller standarder för GLP (God laboratoriepraxis)
  • Inbyggt stativ med väggfäste– Möjliggör enkel mätning och förvaring av bänkskivor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Som tillval, universell strömadapter
Utgångar USB eller RS232
Noggrannhet (konduktivitet) ±1% full skala
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV+ 2 LSD eller+ 0,5 % av avläsningen; vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,01
Noggrannhet (TDS) ±1% full skala
Larmutgång Kalibrering på grund av larm
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Auto/manuell; en poäng per intervall
Kalibreringspunkter (pH) Upp till 6 poäng: USA , NIST , DIN eller anpassad
Ersättning Temperatur: Automatisk eller manuell från -10 till 110° C
Beskrivning Endast PC 450 Meter: Mätare, två AA-batterier
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, ORP, Jon, Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 200 mS, 0 till 20 mS om du använder COMBI03BW-sond
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 till 16
Räckvidd (TDS) 0 till 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) -10,0 °C till +110,0 °C
Minne Lagrar upp till 500 datamängder
Strömförsörjning Två AA-batterier (ingår),> 100 timmar (utan bakgrundsbelysning); AC adapter (valfritt)
Produkttyp Multiparametermätare
Upplösning (konduktivitet) 0,01μ S till 0,1 mS
Upplösning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV över
Upplösning (TDS) 0,01 ppm till 0,1 ppt
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230,0 °F
Temperaturupplösning 0,1° C/° F
Mått (L x B x H) Mätare: 7 7/8 tum x 3 1/8 tum x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm)
Vikt (engelska) Mätare: 1 lb
Vikt (metrisk) Mätare: 0,5 kg