Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multi-parameter Meter Kit
Produktkod. 15347063
Change view
Mätlägen:
ORP, Salthalt, Resistivitet, pH, Konduktivitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
15347063 ORP, Salthalt, Resistivitet, pH, Konduktivitet Varje
1 options
Produktkod. 15347063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13119.30 SEK
    12256.43 SEK / Paket med 1
    Save 862.87 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Mät flera parametrar på ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt genom att använda endast en Eutech™ multiparametermätare.
Din allt-i-ett-lösning för forskningsarbete med flera parametrar i labbet. Multiparametern Eutech PC 450 mäter pH / mV / Konduktivitet / Totalt upplösta fasta ämnen / Temperatur. Den accepterar en enkel pH/Con-sond eller separata pH- och konduktivitetssonder.
Funktioner
  • Hållbar, vattentät och dammtät design med IP67-klassning
  • Växla mellan pH, mV, ledningsförmåga och TDS med en knapptryckning
  • Stor, bakbelyst specialdisplay – låter dig visa mätning med temperatur
  • Grip-Clip™ – Snabbt och enkelt fäster separata pH- och ledningsledningselektroder samtidigt på din provbehållare eller bägare
  • Kalibrera upp till 5 punkter automatiskt med USA eller NIST buffertgrupper (upp till 6 punkter med DIN). Newmanual-alternativet tillåter kalibrering med upp till 5 anpassade buffertstandarder
  • Automatisk buffertigenkänning – Identifierar automatiskt rätt pH-buffert för snabb kalibrering
  • Kalibreringsalarm – Sätt en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Intuitiva, användarvänliga ikoner – Elektrodstatus visar pH-lutning eller cellkonstant
  • Automatisk räckviddsledningsförmåga från 0 till 199,9 mS i fem intervall – med upp till fem kalibreringspunkter
  • Valbar cellkonstant – 0,10, 1,00 eller 10,0
  • Justerbar temperaturkoefficient – från 0,00 till 10,00 % per °C
  • Ledningsförmåga-till-TDS-faktor – Justerbar från 0,40 till 1,00
  • Valbar °K/°F – Välj enheter som bäst passar din applikation
  • Klar-indikator, manuell eller automatisk mätningsfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Lagra upp till 500 datamängder; enkel USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
  • Inbyggda realtidsklockstämplar lagrade data och kalibreringsdata med tid och datum –uppfyller standarder för GLP (Good Laboratory Practices)
  • 500 timmars batteritid eller använd en valfri universell strömadapter
  • Inbyggt ställ med väggfäste – Möjliggör enkel mätning och förvaring av bänkskivor
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivning
pH
  • Intervall: -2,00 till 16,00 pH
  • Upplösning: 0,01 pH
  • Noggrannhet: ±0,01 pH
  • Kalibrering: Upp till 6 punkter: USA, NIST, DIN eller anpassad
mV
  • Räckvidd: ±2000mV
  • Upplösning: 0,1 mV ±999,9 mV; 1 mV bortom
  • Noggrannhet: ±0,2 mV +2 LSD eller +0,5 % av avläsningen; beroende på vad som är högst
  • Kalibrering: ±200mV
Konduktivitet
  • Räckvidd: 0 till 200 mS; 0 till 20 mS om man använder en COMBI03BW-prob
  • Upplösning: 0,01 μS till 0,1 mS
  • Noggrannhet: ±1 % full skala
  • Kalibrering: Auto/manuell; en poäng per räckvidd
TDS
  • Räckvidd: 0 till 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
  • Upplösning: 0,01 ppm till 0,1 ppt
  • Noggrannhet: ±1 % full skala
  • Kalibrering: manuell; 1 poäng/räckvidd
Temperatur
  • Intervall: -10,0 till 110,0 °C (14,0 till 230,0 °F)
  • Upplösning: 0,1 °C/°F
  • Noggrannhet: ±0,5 °C; ±0,9 °F
  • Kalibrering: Offset i 0,1 steg, ±10 °C eller ±18 °F
Övriga
  • Display: Specialanpassad LCD med bakgrundsbelysning
  • minne: Lagrar upp till 500 datamängder
  • Utgång: USB eller RS232
  • Realtidsklocka: Tids- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data
  • Temperaturkompensation: Automatisk eller manuell från -10 till 110 °C
  • Ström: Två AA-batterier (inkluderade), >100 timmar (utan bakgrundsbelysning); AC adapter (tillval)
  • Mått (L x B x H): meter: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm), Box: 9 x 9 1/8 x 2 3/4 tum (23 x 23 x 7 cm
  • Vikt: meter: 0,5 kg (1 lb), Boxad: 0,7 kg (1,4 lb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar USB, RS232
Beskrivning PC 450 Meter Kit: Mätare, dubbelpunkts pH-elektrod, konduktivitetscell (K= 1,0), Grip-Clip™ , två AA-batterier, hård väska, USB kabel, kalibreringslösningar
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen ORP, Salthalt, Resistivitet, pH, Konduktivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 200 mS, 0 till 20 mS
Räckvidd (TDS) 0 till 200 ppt
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C