Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ PCTestr 35 Multi-Parameter Pocket Tester
Produktkod. 10327913
Change view
Produkttyp:
Multi-parameter ficktestare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10327913 Multi-parameter ficktestare Varje
1 options
Produktkod. 10327913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X441504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3125.00 SEK
    3030.06 SEK / Paket med 1
    Save 94.94 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Mät flera parametrar på ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt genom att använda endast en Eutech™ multiparametermätare.
Du behöver inte byta sensor varje gång du byter parametrar. Eutech™ PCTestr 35 Multi-Parameter Pocket Tester mäter tre parametrar (mäter pH, ledningsförmåga och temperatur). För allmänna tillämpningar: Idealiskt för snabba och noggranna pH-kontroller i pooler och spa, akvarier och hydroponiska verksamheter, eller var som helst frekvent pH-mätning krävs. PCSTestr 35 uppfyller kraven för många standardiserade miljö- och ASTM testmetoder. För industriella tillämpningar: Användning för kyltorn, vattentestning av livsmedelsbearbetning och process-/avloppstestning inom metallbearbetning, fotoframkallning, tryckning och kemisk industri. För utbildningsändamål: Användbar i skolor, många laboratorieapplikationer och ekologiska studier.
Produktegenskaper
  • Upp till 5-punkts pH-kalibrering och 3-punkts konduktivitetskalibrering.
  • Justerbar temperaturkoefficient (0,0 till 10,0 % /° C)
  • Temperatursensor inrymd i ett unikt kupolformat hölje för snabbare ATC-respons och snabbare mätningar.
  • ATC/mTC-alternativ
  • Scroll-meny med fyra knappar kontroll för stressfri navigering
  • ''Parameterväxling med ett tryck'': Att byta parametrar är bara ett tryck på knappen.
  • Certifierad IP67 Vattentät– Lättviktstestaren flyter till och med för enkel hämtning.
Specifikationer
  • pH-intervall : 0,00 till 14,00 pH
  • Upplösning: 0,1 pH
  • Noggrannhet:± 0,01 pH
  • pH-kalibreringspunkter: Upp till 5 (Automatisk)
  • pH-buffertalternativ: USA , NIST
  • Konduktivitetsområde : .. till 1999μ S/cm, 2,00 till 20,00 mS/cm
  • Upplösning: 1μ S/cm
  • Noggrannhet:± 1% full skala
  • Konduktivitetskalibreringspunkter: 2 Auto, 2 manuella
  • Normaliseringstemperatur: 25,0° C
  • Temperaturkoefficient: 0,0 till 10,0 %/° C
  • Auto-rangering: Ja
  • Temperaturområde : 0,0 till 50,0° C / 32,0 till 122° F
  • Upplösning: 0,1° C/° F
  • Noggrannhet:± 0,5 °C/± 0,9 °F
  • Temperaturkompensation: ATC /mTC
  • Icke-flyktigt minne : Ja
  • Automatisk avstängning : 8,5 minuter efter senaste tangenttryckning (kan inaktiveras)
  • LCD-skärm : LCD-skärm med dubbla skärmar (2,1 x 2,7 cm)
  • Ström : 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliska batterier
  • Batteritid :> 150 timmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multi-parameter ficktestare