Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 450 meter
Produktkod. 15307073
Change view
Produkttyp:
Multiparametermätare
Mätare med elektroder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp unitSize
15307073 Multiparametermätare Varje
15327073 Mätare med elektroder Varje
2 options
Produktkod. 15307073
Brand: Thermo Scientific™ ECPDWP45000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Att samla in data med flera parametrar är enkelt att använda Eutech™ PD 450 meter.
De Eutech™ PD450 Meter är en multiparametermätare som mäter pH, mV, löst syre och temperatur. Prisvärd optisk RDO teknik minskar underhållstid och kostnader. Den underhållsfria optiska sonden utan elektrolyt eliminerar besväret med att byta ut ömtåliga membran och saltuppbyggnad från påfyllningslösningar. Du kan också enkelt växla mellan pH, mV, % mättnad och mg/L (ppm) löst syre– med en knapptryckning.
Features:
  • pH / mV / Dissolved Oxygen / Temperature
  • Durable waterproof and dustproof design with IP67 rating
  • Large, backlit graphic display provides measurement with temperature
  • Calibrate up to 5 points automatically with USA or NIST buffer groups (up to 6 points with DIN). New manual option allows calibration with up to 5 custom buffer standards
  • Auto buffer recognition – Automatically identifies the correct pH buffer for rapid calibration
  • Calibration due alarm – Set a visible reminder when it is time to recalibrate the meter
  • Selectable ºC or ºF – Choose units to best fit your application
  • Ready indicator, manual or automatic measurement hold feature and optional automatic shutoff function
  • Store up to 500 data sets – Easy USB or RS232 output with optional data cables
  • Built-in real-time clock stamps stored data and calibration data with time and date – Meets standards for GLP (Good Laboratory Practices)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Optional
Utgångar USB or RS232
Noggrannhet (DO) ±2 %; ±0.1 ppm or mg/L up to 8; ±0.2 ppm or mg/L above 8
Noggrannhet (mV) ±0.2 mV +2 LSD or +0.5 % of reading; whichever is greater
Noggrannhet (pH) ±0.01
Batteritid 100+ hr. (without backlight)
Batterityp 2 AA (included)
Kalibrering mV: ±200 mV, DO: Zero and saturation, Temp: Offset in 0.1 increments, ±10 °C or &
Kalibreringspunkter (pH) Up to 6 points: USA, NIST, DIN or custom
Ersättning Pressure & Salinity Compensation: manual
Beskrivning PD 450 Meter Only: Meter, two AA batteries
Visningstyp Backlit Custom LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, mV, Dissolved Oxygen, Temperature
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 to 16
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) -10.0°C to +110.0°C
Inkluderar Time and date stamp on calibration and stored data
Minne Stores up to 500 data sets
Produkttyp Multiparametermätare
Räckvidd (polarografisk DO) 0 to 200 %; 0 to 20 ppm/mg/L
Upplösning (mV) 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV beyond
Upplösning (Polarografisk DO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Temperaturnoggrannhet ±0.5°C, ±0.9°F
Temperaturkompensation Automatic or manual from -10 to 110 °C
Temperaturområde (engelska) 14.0°F to 230.0°F
Temperaturupplösning 0.1 ºC/ºF
Mått (L x B x H) Meter: 7 7/8in x 3 1/8in x 2 1/4in (20 x 8.3 x 5.7 cm), Boxed: 9 1/8in x 9 1/8in x 2 3/4in (23 x 23 x 7 cm)
Vikt (engelska) Meter: 1 lb , Boxed: 1.4 lb
Vikt (metrisk) Meter: 0.5 kg, Boxed: 0.7 kg