Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ PD 650 meter
Produktkod. 10233473
Change view
Område (pH):
-2 till 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) unitSize
10233473 -2 till 20 Varje
1 options
Produktkod. 10233473 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X430702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Att samla in data med flera parametrar är enkelt att använda Eutech™ PD 650 meter.
Eutech™ PD 650 Meter är en multiparametermätare som mäter pH / ORP / Jon / Upplöst syre / Temperatur. Att samla in multiparameterdata i fält är en bris med Eutechs CyberScan 650 multiparameterserie. CyberScan PD650 levererar snabba, laboratorieexakta mätningar av pH och löst syre samtidigt. Autologgningsfunktionen registrerar upp till 500 datamängder med datum/tid i GLP-kompatibelt format. En omfattande skärm visar pH, löst syre och temperaturavläsningar samtidigt, förutom elektrodstatusrapporter och kalibreringsinformation.
Funktioner
  • ±1 % fullskalig noggrannhet vid 3-decimals upplösning över ett brett
    mätområde Jonmätningsmöjligheter med 3-siffrig upplösning
  • Valbar flerpunktskalibrering för mer exakta konduktivitetsmätningar eller enpunktskalibrering för snabb och bekväm kalibrering utan misstag
  • Mäter 90,00mg/L i DO-koncentration och 600% i DO-mättnad
  • Snabb och enkel DO-kalibrering med 100 % kalibreringsalternativ mot atmosfärisk luft eller 0 % kalibrering mot en nolllösning
  • Salinitet, temperatur och tryckkompensation— exakta avläsningar under varierande förhållanden
  • Ingen uppvärmningstid krävs med galvaniskt mätsystem
  • One-Glance-Tells-All Screen Display med bakgrundsbelysning Elektrod statusrapport, kalibreringsdata och samtidig visning av upp till 4 parametrar
  • Lätt att förstå snabbmeddelanden för enkel installation, kalibrering och felsökning
  • Inspelade avläsningar stämplade individuellt med tid och datum in GLP kompatibelt format
  • Automatisk loggningsmätare sparar avläsningar automatiskt inom några sekunder för att förhindra dataförlust
  • Trådlös informationsteknik: Inga sladdar, inga —kablar Överför data från mätare till dator med en knapptryckning
  • Icke-flyktigt minne skyddar information och mätarinställningar, även när batterierna tar slut
  • Fyra nivåer av lösenordsskydd förhindrar manipulering eller oavsiktlig radering av data
  • pH-buffertalternativ: USA , NIST , DIN, PWB, Custom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar IrDA trådlös kommunikation
Noggrannhet (barometer) 0,1 mmHg eller 0,1 kPa
Noggrannhet (DO) ±0,2 mg/L /± 0,2 %
Noggrannhet (ISE) ±0,5 % FS (mono); 1 % FS (div)
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (salthalt) 0.1 ppt
Larmutgång Kalibrering vid larm, HI-LO limit (avläsning utanför intervallet) Larm
Barometrisk tryckkorrigering Automatisk korrigering med inbyggd sensor
Batterityp 4 X 1,5 V AA Alkaline
Kalibreringspunkter (ISE) Upp till 8
Kalibreringspunkter (pH) 1 (Offset) till 6 poäng
Beskrivning Vattentät CyberScan PD 650. pH/ mV/ Ion/ Upplöst syre, handhållen mätare med pH-elektrod ECFC252203B, Dissolved Oxygen-sond (DOHANDYNEW), DAS-programvara, strömadapter & bärsatsset (alla sonder levereras med 3 m lång kabel.)
Visningstyp Flerdatabakgrundsbelyst punktmatris, 7,2 cm (H) X 5,4 cm (B)
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, ORP, Jon, Upplöst syre, Temperatur
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (ISE) 2 eller 3 siffror
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -10,0 °C till +110,0 °C (meter)
Inkluderar Auto-kalibrering; Dataloggningsalternativ med tid/datum indexerad, GLP efterlevnad; Samtidig visning och mätning av 4 parametrar; Beräknat larm; pH-lutning/offset Display& Självdiagnostik
Minne 500 datamängder med datum/tidsstämpling& Säkerhetslösenordsskydd
Procent mättnadsområde (RDO) 0 till 90,00 mg/L eller ppm / 0 till 600 %
Strömförsörjning 9 V DC-adapter, 500 mA
Tryckupplösning 450 till 825 mmHg / 59,9 till 109,9 kP
Räckvidd DO: 0 till 90,00 mg/L eller ppm / 0 till 600 %
Räckvidd (ISE) 0,001 till 19900 jonkoncentration
Upplösning DO: 0,01 mg/L eller ppm/0,1 %
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (salthalt) 0,0 till 50,0 ppt
Salinitetsfaktor Korrigering av salthalt - Automatisk; Upplösning& Noggrannhet - 0,0 till 50,0 ppt& 0,1 ppt
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturkompensation Automatisk / Manuell (0 till 100° C)
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230,0 °F (meter)
Temperaturupplösning 0,1° C/° F