Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ PD450 Meter Kit ECPDWP45004K
Produktkod. 15337073
Change view
Mätlägen:
pH, mV, Upplöst syre, Temperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
15337073 pH, mV, Upplöst syre, Temperatur Varje
1 options
Produktkod. 15337073 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20815.00 SEK
    20200.42 SEK / Paket med 1
    Save 614.58 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Att samla in data med flera parametrar är enkelt att använda Eutech™ PD450 Meter Kit ECPDWP45004K.
De Eutech™ PD450 Meter är en multiparametermätare som mäter pH, mV, löst syre och temperatur. Prisvärd optisk RDO teknik minskar underhållstid och kostnader. Den underhållsfria optiska sonden utan elektrolyt eliminerar besväret med att byta ut ömtåliga membran och saltuppbyggnad från påfyllningslösningar. Du kan också enkelt växla mellan pH, mV, % mättnad och mg/L (ppm) löst syre– med en knapptryckning.
Funktioner
  • pH / mV / Upplöst syre / Temperatur
  • Hållbar vattentät och dammtät design med IP67-klassificering
  • Stor, bakgrundsbelyst grafisk display ger mätning med temperatur
  • Kalibrera upp till 5 punkter automatiskt med USA eller NIST buffertgrupper (upp till 6 punkter med DIN). Nytt manuellt alternativ tillåter kalibrering med upp till 5 anpassade buffertstandarder
  • Automatisk buffertigenkänning– Identifierar automatiskt rätt pH-buffert för snabb kalibrering
  • Kalibrering på grund av larm– Ställ in en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Valbaraº C ellerº F– Välj enheter som bäst passar din applikation
  • Klar-indikator, manuell eller automatisk mätfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Lagra upp till 500 datamängder– Lätt USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
  • Inbyggd realtidsklocka stämplar lagrad data och kalibreringsdata med tid och datum– Uppfyller standarder för GLP (God laboratoriepraxis)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Tillval
Utgångar USB eller RS232
Noggrannhet (DO) ±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L upp till 8; ±0,2 ppm eller mg/L över 8
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV+ 2 LSD eller+ 0,5 % av avläsningen; vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,01
Batteritid 100+ timmar. (utan bakgrundsbelysning)
Batterityp 2 AA (ingår)
Kalibrering mV:± 200 mV, DO: Noll och mättnad, Temp: Offset i steg om 0,1,± 10° C eller &
Kalibreringspunkter (pH) Upp till 6 poäng: USA , NIST , DIN eller anpassad
Ersättning Tryck- och salthaltskompensation: manuell
Beskrivning PD 450 Meter Kit: Mätare, pH-elektrod, RDO elektrod med sensorlock, två AA-batterier, hård bärväska, USB kabel, RDO vikt/skydd i rostfritt stål, RDO kalibreringskammare, kalibreringslösningar
Visningstyp Bakgrundsbelyst anpassad LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, mV, Upplöst syre, Temperatur
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 till 16
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) -10,0 °C till +110,0 °C
Inkluderar Tid- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data
Minne Lagrar upp till 500 datamängder
Räckvidd (polarografisk DO) O till 200 %; 0 till 20 ppm/mg/L
Upplösning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV över
Upplösning (Polarografisk DO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C,± 0,9 °F
Temperaturkompensation Automatisk eller manuell från -10 till 110° C
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230,0 °F
Temperaturupplösning 0,1º C/º F
Mått (L x B x H) Mätare: 7 7/8 tum x 3 1/8 tum x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm), förpackning: 9 1/8 tum x 9 1/8 tum x 2 3/4 tum (23 x 23 x 7 cm)
Vikt (engelska) Mätare: 1 lb, förpackad: 1,4 lb
Vikt (metrisk) Mätare: 0,5 kg, förpackad: 0,7 kg