Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 150 meter kit
Produktkod. 15377043
Change view
Typ:
pH-mätare
pH-mätare och elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15377043 pH-mätare Varje
15387043 pH-mätare och elektrod Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15377043 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5201.96 SEK
    4857.18 SEK / Paket med 1
    Save 344.78 SEK
    6% Av
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder. pH 150 Meter Kit är en IP67-klassad vattentät pH-mätare som erbjuder mätning av pH / mV / temperatur.
Funktioner
  • Stor, tre rader LCD– Visa pH- eller mV-mätning med temperatur och % lutning
  • Inbyggd minnesfunktion– Lagrar upp till 150 mätningar tillsammans med temperatur
  • Automatisk buffertigenkänning– Identifierar automatiskt USA , NIST eller DIN-buffertuppsättningar för snabb kalibrering
  • Driv med AA-batterier eller använd tillval AC adapter för bänkmått
  • Kalibrering på grund av larm– Ställ in en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Valbaraº F/º C– Välj enheter som bäst passar din applikation
  • Har mV-offset– Kalibrera till en Redox/ORP-standard eller använd för pH-elektroddiagnostik
  • Klar-indikator, manuell eller automatisk mätfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • % lutning och temperatur visas med varje mätning
  • Inbyggt stativ– Idealisk för enkel bänk eller långtidsanvändning
  • Väggmonteringsalternativ– Perfekt att spara på bänkutrymmet
  • Inkluderar innovativa Grip-Clip™ – Fäster snabbt och enkelt elektroden på din bägare eller behållare
  • Kompatibel med pH-elektroder som har en BNC-kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Endast pH 150 meter: mätare, Grip-Clip™ , två AA-batterier
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C;/± 0,9 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,01
Kalibrering mV:± 200 mV, Temp: Offset i steg om 0,1,± 10 °C eller± 18 °F
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Upplösning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV över
Kalibreringspunkter Upp till 5 (USA & NIST ), Upp till 6 (DIN)
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C/° F
Visningstyp LCD, 3-linjers anpassad
Minne Lagrar upp till 150 datamängder
Datapunkter 150
Mått (L x B x H) 7 7/8 tum x 3 1/8 tum x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 1 lb.
Strömförsörjning Två AA-batterier (ingår),> 700 timmars kontinuerlig användning; AC adapter (valfritt)
Räckvidd (Relativ mV) ±2000
Temperaturkompensation Automatisk/manuell (-10 °C till 110 °C)
Typ pH-mätare