Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 150 meter kit
Descrizione
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder. pH 150 Meter Kit är en IP67-klassad vattentät pH-mätare som erbjuder mätning av pH / mV / temperatur.
Funktioner
- Stor, tre-linjers LCD-vy – pH-mätning ormV-mätning med temperatur och % lutning
- Inbyggd minnesfunktion – Lagrar upp till 150 mätningar tillsammans med temperatur
- Auto buffertigenkänning – identifierar USA automatiskt , NIST eller DIN-buffert ställer in för snabb kalibrering
- Ström med AA-batterier eller använd valfri AC adapter för bänkmätningar
- Kalibreringsalarm – Sätt en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
- Valbara °F/°C – Välj enheter som bäst passar din applikation
- Funktioner mV – offset Kalibrera till en Redox/ORP-standard eller använd för pH-elektroddiagnostik
- Klar-indikator, manuell eller automatisk mätningsfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
- % lutning och temperatur visas vid varje mätning
- Inbyggd monter – Idealiskt för enkel bänk- eller långtidsanvändning
- Väggmonterat alternativ – Idealiskt för att spara bänkutrymme
- Inkluderar innovativ Grip-Clip™ – och snabb och enkel fäster elektroden på din bägare eller behållare
- Kompatibel med pH-elektroder med BNC-kontakt
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivning
pH
- Intervall: -2,00 till 16,00 pH
- Upplösning: 0,01 pH
- Noggrannhet: ±0,01 pH
- Kalibrering: Upp till 5 punkter (USA & NIST), Upp till 6 punkter (DIN)
mV
- Räckvidd: ±2000mV
- Upplösning: 0,1 mV ±999,9 mV; 1 mV bortom
- Noggrannhet: ±0,2 mV +2 LSD eller +0,5 % av avläsningen; beroende på vad som är högst
- Kalibrering: ±200mV
Temperatur
- Intervall: -10,0 till 110,0 °C (14,0 till 230,0 °F)
- Upplösning: 0,1 °C/°F
- Noggrannhet: ±0,5 °C; ±0,9 °F
- Kalibrering: Offset i 0,1 steg, ±10 °C eller ±18 °F
Övriga
- Display: Trelinjers specialanpassad LCD
- Temperaturkompensation: Automatisk eller manuell från -10 till 110 °C
- minne: Lagrar upp till 150 datamängder
- Ström: Två AA-batterier (ingår), >700 timmars kontinuerlig användning; AC adapter (tillval)
- Mått (L x B x H): meter: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm), Box: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tum (23 x 23 x 7 cm)
- Vikt: meter: 0,5 kg (1 lb), Boxad: 0,7 kg (1,4 lb)
Specifica
Specifica
| Beskrivning | pH 150 meter kit: Mätare med dubbelkopplings pH-elektrod ECFC7252201B och ATC-sond PHWPTEM01W, Grip-Clip™ , två AA-batterier, hård väska, pH-buffertar, förvaringslösning, sköljlösning |
| Noggrannhet (temperatur) | 0,5 °C/0,9 °F |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Upplösning (pH) | 0.01 |
| Kalibreringspunkter | Upp till 5 |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +110 °C |
| Visningstyp | LCD |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?