Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 2700 pH-mätare
Produktkod. 11573855
Change view
Inkluderar:
Integrerad elektrodhållare
pH-elektrod, ATC-sond
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
11573855 Integrerad elektrodhållare Varje
11583855 pH-elektrod, ATC-sond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11573855 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X543901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Stor skärm med stora teckensnitt men ändå kompakt– de Eutech pH 2700 pH-mätare erbjuder en lättläst skärm som säger mer. Visa pH- eller ORP-avläsningar, med temperatur, elektrodstatus, kalibreringspunkter, datum och tid på en gång!
Funktioner
  • Upp till 6-punktskalibrering med automatisk buffertigenkänning
  • Snabb, enkel elektroddiagnos med flera pH-lutningar och offsetdisplay
  • Icke-flyktigt minne rymmer upp till 500 datapunkter– tid och datum stämplade för GLP efterlevnad
  • Kalibrera med upp till 5 anpassade pH-buffertar– använd eventuella pH-värden som är≥ 1,0 pH-enhet från varandra
  • Beräknat larm– inga fler föråldrade kalibreringar!
  • Autologgningsfunktion för bekväm kontinuerlig övervakning
  • Lösenordsskydd för installation och kalibrering
  • Buffertuppsättningar: USA , NIST , DIN, Användare 1, Användare 2, Anpassad
Användningsområden
  • Utbildning: Användbar för de flesta laboratorie-, ekologiska studier och andra tillämpningar
  • Laboratorium: Miljöstudier, kemiska laborationer, titrering och kvalitetssäkringstestning, var GLP datahantering krävs. Används i alla typer av livsmedelsförädling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Eutech pH 2700 meter med inbyggd elektrodhållare& 100/240 VAC Adapter, RS232-kabel
Inkluderar Integrerad elektrodhållare
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C/± 0,5 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2
Noggrannhet (pH) ±0,002
Utgångar RS-232
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) ±2000,0
Range (ORP) ±2000,0 mV
Upplösning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 212,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C/° F
Datapunkter 500 med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning
Modell ph 2700
Strömförsörjning 9 V DC-adapter, 1,3 A (100/240 VAC, SMPS)
Temperaturkompensation ATC och MTC