Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 2700 pH-mätare
Produktkod. 11583855
Change view
Inkluderar:
Intergral elektrodhållare
pH-elektrod, ATC-sond
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11583855 pH-elektrod, ATC-sond Varje
11573855 Intergral elektrodhållare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11583855 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X543902
I lager
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriapplikationer.
Stor skärm med stora teckensnitt men ändå kompakt– de Eutech pH 2700 pH-mätare erbjuder en lättläst skärm som säger mer. Visa pH- eller ORP-avläsningar, med temperatur, elektrodstatus, kalibreringspunkter, datum och tid på en gång!
Funktioner
  • Upp till 6-punkts kalibrering med automatisk buffertigenkänning
  • Snabb och enkel elektroddiagnos med flera pH-lutningar och offset-display
  • Icke-flyktigt minne håller upp till 500 datapunkter – tids- och datumstämplade för GLP efterlevnad
  • Kalibrera med upp till 5 anpassade pH-buffertar – och använd alla pH-värden som skiljer sig åt ≥1,0 pH-enheter
  • Alltså, alarm – , inga fler föråldrade kalibreringar!
  • Autologgningsfunktion för bekväm kontinuerlig övervakning
  • Lösenordsskydd för installation och kalibrering
Användningsområden
  • Utbildningsinriktad: Användbar för de flesta laboratorie-, ekologiska studier och andra tillämpningar
  • Laboratorium: Miljöstudier, kemiska laboratorier, titrering och kvalitetssäkringstestning där GLP datahantering krävs. Används i alla typer av livsmedelsbearbetning.
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivning
pH
  • Intervall: -2,000 till 20,000 pH
  • Upplösning: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH
  • Noggrannhet: ±0,002 pH + 1 LSD
  • Cal. Points: Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade
  • Buffertuppsättningar: USA, NIST, DIN, Användare 1, Användare 2, Anpassad
ORP
  • Räckvidd: ±2000,0 mV
  • Rel.mV Räckvidd: ±2000,0 mV
  • Upplösning: 0,1 mV
  • Noggrannhet: ±0,2 mV
Temperatur
  • Räckvidd (meter): 0,0 till 100,0 °C / 32,0 till 212,0 °F
  • Upplösning: 0,1 °C / 0,1 °F
  • Noggrannhet: ±0,3 °C / ±0,5 °F
  • Ersättning: ATC /mTC
  • Strömkrav: 9 V likströmsadapter, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Eutech pH 2700-mätare med pH-elektrod (ECFG7370101B), ATC-sond (PH5TEMB01P), integrerad elektrodhållare, 100/240 VAC-adapter, RS232-kabel,& pH Electrode Refill Solution, 60 ml
Inkluderar pH-elektrod, ATC-sond
Noggrannhet (temperatur) 0,3 °C/0,5 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2
Noggrannhet (pH) ±0,002
Utgångar RS-232
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Kalibreringspunkter Upp till 6
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Datapunkter 500 med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning