Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 450 meter
Beskrivning
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder. pH 450 Meter Kit är en robust vattentät mätare idealisk för alla miljöer och erbjuder mätning av pH / mV / Jon / Temperatur.
Funktioner
- Hållbar vattentät och dammtät design med IP67-klassificering
- Stor, bakgrundsbelyst display– Se mätning med temperatur och % lutning
- Grip-Clip™ –Fäster snabbt och enkelt pH-elektroden på din bägare eller behållare
- Kalibrera upp till 5 punkter automatiskt med USA eller NIST buffertgrupper (upp till 6 punkter med DIN). Nytt manuellt alternativ tillåter kalibrering med upp till 5 anpassade buffertstandarder
- Automatisk buffertigenkänning– Identifierar automatiskt rätt pH-buffert för snabb kalibrering
- Kalibrering på grund av larm– Ställ in en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
- Klar-indikator, manuell eller automatisk mätfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
- Valbaraº C/º F– Välj enheter som bäst passar din applikation
- Intuitiva, användarvänliga ikoner– Elektrodstatus visar pH-lutning
- Lagra upp till 500 datamängder– Lätt USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
- Inbyggd realtidsklocka stämplar lagrad data och kalibreringsdata med tid och datum– Uppfyller standarder för GLP (God laboratoriepraxis)
- Förlängd batteritid från två AA-batterier, eller använd en universalströmadapter som tillval
- Inbyggt stativ med alternativ för väggfäste– Möjliggör enkel bänkmätning eller förvaring
- Kompatibel med pH-, ORP- eller ISE-elektroder med BNC-kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Endast pH 450 meter: mätare, Grip-Clip™ , två AA-batterier |
| Inkluderar | Realtidsklocka: Tid- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C/± 0,9 °F |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2+ 2 LSD eller+ 0,5 % av läsningen, beroende på vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Utgångar | USB, RS-232 |
| Mätlägen | 500 |
| Kalibrering | mV:± 200 mV, jon: Från 2 till 4 eller 2 till 5 punkter: 0,10, 1,00, 10,0, 100,0 & 1000 / 0,20, 2,00, 20,0 |
| Område (pH) | -2 till 16 |
| Upplösning (pH) | 0.01 |
| Visa mer |