Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 450 meter
Produktkod. p-7115565
Typ:
pH Meter and Electrode
pH-mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15317053
Brand: Thermo Scientific™ 01X651628
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder. pH 450 Meter Kit är en robust vattentät mätare idealisk för alla miljöer och erbjuder mätning av pH / mV / Jon / Temperatur.
Funktioner
  • Hållbar vattentät och dammtät design med IP67-klassificering
  • Stor, bakgrundsbelyst display– Se mätning med temperatur och % lutning
  • Grip-Clip™ –Fäster snabbt och enkelt pH-elektroden på din bägare eller behållare
  • Kalibrera upp till 5 punkter automatiskt med USA eller NIST buffertgrupper (upp till 6 punkter med DIN). Nytt manuellt alternativ tillåter kalibrering med upp till 5 anpassade buffertstandarder
  • Automatisk buffertigenkänning– Identifierar automatiskt rätt pH-buffert för snabb kalibrering
  • Kalibrering på grund av larm– Ställ in en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Klar-indikator, manuell eller automatisk mätfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Valbaraº C/º F– Välj enheter som bäst passar din applikation
  • Intuitiva, användarvänliga ikoner– Elektrodstatus visar pH-lutning
  • Lagra upp till 500 datamängder– Lätt USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
  • Inbyggd realtidsklocka stämplar lagrad data och kalibreringsdata med tid och datum– Uppfyller standarder för GLP (God laboratoriepraxis)
  • Förlängd batteritid från två AA-batterier, eller använd en universalströmadapter som tillval
  • Inbyggt stativ med alternativ för väggfäste– Möjliggör enkel bänkmätning eller förvaring
  • Kompatibel med pH-, ORP- eller ISE-elektroder med BNC-kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Endast pH 450 meter: mätare, Grip-Clip™ , två AA-batterier
Inkluderar Realtidsklocka: Tid- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C/± 0,9 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2+ 2 LSD eller+ 0,5 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,01
Utgångar USB, RS-232
Mätlägen 500
Kalibrering mV:± 200 mV, jon: Från 2 till 4 eller 2 till 5 punkter: 0,10, 1,00, 10,0, 100,0 & 1000 / 0,20, 2,00, 20,0
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) ±2000
Upplösning (mV) 0,1 mV± 999,9 mV; 1 mV över
Kalibreringspunkter Upp till 5 (USA & NIST & ANPASSAD), upp till 6 (DIN)
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Temperaturområde (engelska) 14,0 °F till 230,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C/° F
Kalibrering av temperatursond Offset i steg om 0,1,± 10° C eller± 18° F
Visningstyp LCD, anpassad med bakgrundsbelysning
Minne Lagrar upp till 500 datamängder
Datapunkter 500
IP-betyg IP67
AC-adapter Tillval
Mått (L x B x H) Mätare: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm), förpackning: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tum (23 x 23 x 7 cm)
Vikt (metrisk) Mätare: 0,5 kg, förpackad: 0,7 kg
Vikt (engelska) Mätare: 1 lb., förpackad: 1,4 lb.
Räckvidd (jon) 0,0 till 2000 ppm
Upplösning (jon) 0.01 / 0.1 / 1 ppm
Temperaturkompensation Automatisk/manuell (-10 °C till 110 °C)
Batterityp 2 x AA-batterier (ingår)
Typ pH-mätare
Batteritid >500 timmar. (utan bakgrundsbelysning)
Noggrannhet (jon) ±0,5 % full skala (monovalent); ±1 % full skala (divalent)