Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 450 Meter Kit
Produktkod. 15337053
Change view
Kalibreringspunkter:
2 till 4, 2 till 5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kalibreringspunkter unitSize
15337053 2 till 4, 2 till 5 Varje
1 options
Produktkod. 15337053 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X651630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder som mäter pH-värden i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av pH-mätare och elektroder. pH 450 Meter Kit är en robust vattentät mätare idealisk för alla miljöer och erbjuder mätning av pH / mV / temperatur.
Funktioner
  • Hållbar vattentät och dammtät design med IP67-klassificering
  • Stor, bakgrundsbelyst display– Utsiktsmått med temperatur och % lutning
  • Grip-Clip™ –Fäster snabbt och enkelt pH-elektroden på din bägare eller behållare
  • Kalibrera upp till 5 punkter automatiskt med USA eller NIST buffertgrupper (upp till 6 punkter med DIN). Newmanual option tillåter kalibrering med upp till 5 anpassade buffertstandarder
  • Automatisk buffertigenkänning– Identifierar automatiskt rätt pH-buffert för snabb kalibrering
  • Kalibrering på grund av larm– Ställ in en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
  • Klar indikator, manuell eller automatisk mätfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
  • Valbara° C/° F– Välj enheter som bäst passar din applikation
  • Intuitiva, användarvänliga ikoner– Elektrodstatus visar pH-lutning
  • Lagra upp till 500 datamängder– Lätt USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
  • Inbyggd realtidsklocka stämplar lagrad data och kalibreringsdata med tid och datum– uppfyller standarder för GLP (God laboratoriepraxis)
  • Förlängd batteritid från två AA-batterier, eller använd en universalströmadapter som tillval
  • Inbyggt stativ med alternativ för väggfäste– Möjliggör enkel bänkmätning eller förvaring
  • Kompatibel med pH-, ORP- eller ISE-elektroder med BNC-kontakt
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivning
pH
  • Område: -2,00 till 16,00 pH
  • Upplösning: 0,01 pH
  • Noggrannhet:± 0,01 pH
  • Kalibrering: Upp till 5 punkter (USA & NIST & ANPASSAD), upp till 6 poäng (DIN)
mV
  • Räckvidd:± 2000mV
  • Upplösning: 0,1mV± 999,9mV; 1mV över
  • Noggrannhet:± 0,2mV +2 LSD eller +0,5 % av avläsningen; vilket som är störst
  • Kalibrering:± 200mV
JON
  • Område: 0,0 till 2000 ppm
  • Upplösning: 0,01 / 0,1 / 1 ppm
  • Noggrannhet:± 0,5 % full skala (monovalent); ±1 % full skala (divalent)
  • Kalibrering: Från 2-4 eller 2-5 poäng: 0,10, 1,00, 10,0, 100,0& 1 000 / 0,20, 2,00, 20,0, 200,0& 2000 / 0,50, 5,00, 50,0& 500,0
Temperatur
  • Område: -10,0 till 110,0° C (14,0 till 230,0° F)
  • Upplösning: 0,1° C/° F
  • Noggrannhet:± 0,5° C; ±0,9° F
  • Kalibrering: Offset i steg om 0,1,± 10° C eller± 18° F
Andra
  • Display: Custom LCD med bakgrundsbelysning
  • minne: Lagrar upp till 500 datamängder
  • Produktion: USB eller RS232
  • Realtidsklocka: Tid- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data
  • Temperaturkompensation: Automatisk eller manuell från -10 till 110° C
  • Ström: Två AA-batterier (ingår),> 500 timmar (utan bakgrundsbelysning); AC adapter (valfritt)
  • Mått (L x B x H): meter: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum. (20 x 8,3 x 5,7 cm), förpackning: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tum. (23 x 23 x 7 cm)
  • Vikt: meter: 1 lb (0,5 kg), förpackning: 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mätning av pH / mV / Temperatur
Noggrannhet (temperatur) 0,5 °C/0,9 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,01
Utgångar USB, RS-232
Upplösning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 2 till 4, 2 till 5
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Visningstyp LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Datapunkter 500